Search Thermo Fisher Scientific
RNA抽出キットおよび試薬 |
RNA抽出キットおよび試薬は、発見への道のりにおける重要なステップをサポートします。当社の科学者は20年以上にわたり、これらのステップをより迅速かつ信頼性の高いものにするために、革新的で堅牢なRNA抽出技術を開発してきました。
RNA抽出は、RNA分子を生物学的サンプルから分離するために使用される基本的なラボ技術です。このプロセスは多くの場合、細胞溶解、他の細胞成分からのRNAの分離、およびダウンストリーム分析のためのRNA精製が関与します。
RNA抽出の目的は、シーケンシング、トランスクリプトーム解析、感染性病原体検査などのアプリケーション用に、高品質の精製RNAを生物学的サンプルから得ることです。
高品質のRNAを得ることは、RT-PCRおよびqRT-PCR、デジタルPCR(dPCR)、RNAシーケンシング、アレイ解析、ノーザン解析、およびcDNAライブラリ構築などのRNAベースのさまざまな分子手法を行う際の最初の、そして多くの場合もっとも重要なステップです。
RNA抽出の一般的ないくつかの方法をキットとして利用できます。RNA抽出キットまたはRNA分離キットの選択は、サンプルタイプ、必要なスループット、ダウンストリームアッセイ、およびラボで使用できる装置によって異なります。
有機溶媒抽出 | 租ライセート | シリカスピンカラム | 磁気ビーズ | |
---|---|---|---|---|
概要 | フェノールおよびグアニジンイソチオシアン酸の単相性溶液 | 酵素および界面活性剤を含有する溶解バッファー | 選択的なシリカ結合によるRNA分離用スピンカラムおよび試薬 | 選択的なビーズ結合によるRNA分離用の磁気ビーズおよび試薬 |
サンプルタイプ | 細菌、血液、細胞、植物サンプル、組織、ウイルスサンプル、酵母 | 培養細胞 | 細菌、血液、細胞、植物および動物組織、血清、酵母 | 多くのサンプルタイプに柔軟に対応 |
手順 | 有機抽出とRNA沈殿によりRNAを分離 | 溶解バッファーでインキュベーションし、その後停止液を添加:分離は不要 | ホモジナイズしたサンプルをカラムにロード;卓上遠心分離機または真空マニホールドを使用してRNAを洗浄しカラムから溶出 | ホモジナイズしたサンプルを磁気ビーズと混合;ビーズを洗浄バッファーで洗浄すると、RNAがビーズから溶出 |
純度 | 中 | N/A | 高 | 最高 |
スループット | 低 | 中~高 | 中~高 | 中~高 |
利点 |
|
|
|
|
サンプルのタイプ、RNAのタイプ、またはダウンストリームアプリケーションにかかわらず、当社の製品ポートフォリオが研究を加速させることを確信していただけます。
ワークフローに合ったバルク試薬やカスタム構成が必要ですか?当社のRNAカスタムサービスチームにお問い合わせください。