高品質でインタクトなRNAを得ることは、遺伝子発現解析を実施する際の最初の、そして多くの場合もっとも重要なステップです。高品質のRNAを分離するには、回収直後に処理するか、瞬間凍結するか、または中間溶液で安定化してRNAの完全性を維持し、保存する必要があります。収集時点からPCRおよび解析まで、RNAの完全性を安定化させ維持するために特別に設計されたいくつかの製品をご利用になれます。
RNA安定化試薬とは?
RNA安定化試薬(RNA安定化剤とも呼ばれる)は、RNAの完全性の安定化および維持に役立つ溶液です。RNAは遊離浮遊RNaseによって容易に分解されることが知られているため、RNA安定化試薬はサンプル中のRNAの安定持続期間を延ばすために使用されます。RNA安定化剤は、新鮮細胞培養、新鮮組織、凍結組織、血液、または精製RNAからのRNAサンプルに添加できます。
RNA操作の詳細を確認する
RNase制御の詳細を確認する
RNAのサンプルタイプに基づいてRNA安定化剤を選択してください
RNA安定化溶液:新鮮細胞を安定化するためのRNAlater溶液
RNAlater Stabilization Solutionの製品写真
RNAlater溶液は、組織や細胞に迅速に浸透して細胞RNAを安定化および保護する、水性で無毒性の新鮮細胞および組織の保存試薬です。この試薬は、RNAを保存するためにサンプルを直ちに凍結する必要性を最小限に抑えるのに役立ちます。
RNAlater RNA安定化溶液はどのように機能するか?RNAlater溶液に飽和させたサンプルは、検査し、引き続き保存することができます。RNAlater溶液で処理され、-80℃で保存された新鮮組織および細胞は、その後に分離されるRNAの品質に影響を与えることなく、10回の凍結/融解サイクルを行うことができます。
RNAlater溶液がテストされたサンプルタイプには以下が含まれます:
  • 動物組織
  • 細胞
  • 組織培養細胞
  • 大腸菌
  • ショウジョウバエ
  • 白血球
  • 植物組織
RNAlaterの詳細を見る
動画:新鮮な試料中のRNAを安定させる方法
新鮮な試料中のRNAを迅速かつ簡単に安定化し、保護する方法をご覧ください。RNAlater Stabilization Solutionを使用すると、サンプルを直ちに処理したり、液体窒素中で凍結したり、フリーザーに入れる必要はありません。
RNA安定化溶液:凍結組織を安定化させるRNAlater-ICE
RNAlater-ICE Frozen Tissue Transition Solutionの製品写真
RNAlater-ICE溶液は凍結組織用のRNA安定化溶液です。この試薬は組織融解中のRNAの分解を防ぎます。組織をRNAlater-ICE溶液で処理すると、4℃または室温で安全に(限られた期間)保存でき、RNAの完全性を保護しながらさらに処理できます。
RNAlater-ICE溶液がテストされたサンプルタイプには以下が含まれます:
  • 心臓
  • 腎臓
  • 脾臓
  • 肝臓
  • 脾臓
  • 胸腺
血液安定化用のLeukoLOCKシステムおよびTempusチューブキット
血液サンプルは扱いが難しいことで有名です。血液細胞を溶解するステップがあり、その後全血から調製されたRNA中にグロビンmRNAが高量で存在するためです。グロビンmRNAはダウンストリームの発現アッセイを妨害します。当社には、血液サンプル中のRNAを安定化するためのオプションがあります。
LeukoLOCK Total RNA Isolation Systemの製品写真
LeukoLOCK Total RNA Isolation Systemは、RNAlaterで安定化した白血球からのグロビンフリーmRNAを含有しています。このシステムを使用すると、抗凝固血液がフィルターで分画され、白血球のみを保持し、保存用にRNAlater溶液で安定化されます。このシステムは、赤血球を除外することにより、グロビンmRNAが存在しないRNAを血液から分離および精製します。
Tempus Blood RNA Tubesは、ダウンストリームアッセイで使用できるトータルRNAを、全血の収集時点で安定化および精製するのに使用できます。各Tempusチューブは安定化および溶解試薬を含んでおり、その後の赤血球溶解やプロテイナーゼK処理を不要にします。RNA安定化試薬はRNaseを不活性化し、RNAを選択的に沈降させます。RNAがペレット化されると、Tempusチューブに保存された血液サンプルの上清からゲノムDNAを分離することもできます。
多くの核酸分離プロトコルの最後のステップ、そして多くのダウンストリームアッセイの最初のステップは、RNAペレットを再懸濁することです。RNAの分離および精製後、RNAを適切なヌクレアーゼフリー溶液に懸濁して保存することが重要です。
THE RNA Storage Solutionは、以下のような多くのダウンストリームアッセイに適合するRNA安定化溶液です:
  • RT-PCR
  • In vitro転写
  • ノーザン分析
  • ヌクレアーゼ保護分析
これはpH 6.5±0.1の1 mMクエン酸ナトリウムバッファーで、標準的な0.1 mM EDTAまたはTEバッファーよりも優れたRNA安定性を提供します。この溶液は、当社の最先端製造施設で厳密に監視された条件下で、純粋な薬剤から調製されています。そして、その純度と性能を確保するために、厳格な品質管理が行われています。
RNA安定化溶液:新鮮細胞を安定化するためのRNAlater溶液
RNAlater Stabilization Solutionの製品写真
RNAlater溶液は、組織や細胞に迅速に浸透して細胞RNAを安定化および保護する、水性で無毒性の新鮮細胞および組織の保存試薬です。この試薬は、RNAを保存するためにサンプルを直ちに凍結する必要性を最小限に抑えるのに役立ちます。
RNAlater RNA安定化溶液はどのように機能するか?RNAlater溶液に飽和させたサンプルは、検査し、引き続き保存することができます。RNAlater溶液で処理され、-80℃で保存された新鮮組織および細胞は、その後に分離されるRNAの品質に影響を与えることなく、10回の凍結/融解サイクルを行うことができます。
RNAlater溶液がテストされたサンプルタイプには以下が含まれます:
  • 動物組織
  • 細胞
  • 組織培養細胞
  • 大腸菌
  • ショウジョウバエ
  • 白血球
  • 植物組織
RNAlaterの詳細を見る
動画:新鮮な試料中のRNAを安定させる方法
新鮮な試料中のRNAを迅速かつ簡単に安定化し、保護する方法をご覧ください。RNAlater Stabilization Solutionを使用すると、サンプルを直ちに処理したり、液体窒素中で凍結したり、フリーザーに入れる必要はありません。
RNA安定化溶液:凍結組織を安定化させるRNAlater-ICE
RNAlater-ICE Frozen Tissue Transition Solutionの製品写真
RNAlater-ICE溶液は凍結組織用のRNA安定化溶液です。この試薬は組織融解中のRNAの分解を防ぎます。組織をRNAlater-ICE溶液で処理すると、4℃または室温で安全に(限られた期間)保存でき、RNAの完全性を保護しながらさらに処理できます。
RNAlater-ICE溶液がテストされたサンプルタイプには以下が含まれます:
  • 心臓
  • 腎臓
  • 脾臓
  • 肝臓
  • 脾臓
  • 胸腺
血液安定化用のLeukoLOCKシステムおよびTempusチューブキット
血液サンプルは扱いが難しいことで有名です。血液細胞を溶解するステップがあり、その後全血から調製されたRNA中にグロビンmRNAが高量で存在するためです。グロビンmRNAはダウンストリームの発現アッセイを妨害します。当社には、血液サンプル中のRNAを安定化するためのオプションがあります。
LeukoLOCK Total RNA Isolation Systemの製品写真
LeukoLOCK Total RNA Isolation Systemは、RNAlaterで安定化した白血球からのグロビンフリーmRNAを含有しています。このシステムを使用すると、抗凝固血液がフィルターで分画され、白血球のみを保持し、保存用にRNAlater溶液で安定化されます。このシステムは、赤血球を除外することにより、グロビンmRNAが存在しないRNAを血液から分離および精製します。
Tempus Blood RNA Tubesは、ダウンストリームアッセイで使用できるトータルRNAを、全血の収集時点で安定化および精製するのに使用できます。各Tempusチューブは安定化および溶解試薬を含んでおり、その後の赤血球溶解やプロテイナーゼK処理を不要にします。RNA安定化試薬はRNaseを不活性化し、RNAを選択的に沈降させます。RNAがペレット化されると、Tempusチューブに保存された血液サンプルの上清からゲノムDNAを分離することもできます。
多くの核酸分離プロトコルの最後のステップ、そして多くのダウンストリームアッセイの最初のステップは、RNAペレットを再懸濁することです。RNAの分離および精製後、RNAを適切なヌクレアーゼフリー溶液に懸濁して保存することが重要です。
THE RNA Storage Solutionは、以下のような多くのダウンストリームアッセイに適合するRNA安定化溶液です:
  • RT-PCR
  • In vitro転写
  • ノーザン分析
  • ヌクレアーゼ保護分析
これはpH 6.5±0.1の1 mMクエン酸ナトリウムバッファーで、標準的な0.1 mM EDTAまたはTEバッファーよりも優れたRNA安定性を提供します。この溶液は、当社の最先端製造施設で厳密に監視された条件下で、純粋な薬剤から調製されています。そして、その純度と性能を確保するために、厳格な品質管理が行われています。
RNA安定化のリソース
その他の読み物
ポスター
ベンチからのヒント:
あなたのデータ
  • 扱いが困難なRNA転写物を安定化:RNAlater溶液は、タバコの煙が気管遺伝子発現に与える影響の調査などの大規模実験で使用する、組織サンプル中のRNAを保存する方法を提供します
TechNotes articles