Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific KingFisher Prestoは汎用性の高いベンチトップ型サンプル調製機器で、互換性のあるロボット分注システム(必須)と統合してハンズフリーの自動化を実現します。DNA、RNA、タンパク質、および細胞の超ハイスループットで一貫した抽出および精製を実現します。
Prestoは、すべてのKingFisher精製システムに共通の機能に加えて以下の機能を提供します:
自動の超ハイスループット精製
ランあたり24~96サンプル
コンパクトサイズ
自動化システムに容易に適合
統合に適した設計
特定の自動分注ロボット機器に適合
2種類のプレートフォーマットから選択
20 µL~5 mLの広い容量範囲
加熱能力
高温を必要とするアプリケーションに最適
Thermo Scientific BindItソフトウェアは、KingFisher Duo Prime、Flex、およびPrestoの各機器に付属しています。このソフトウェアを使用すると、KingFisherアプリケーション用のプロトコルを容易に作成、ダウンロード、実行、変更、および保存できます。このソフトウェアでは、プロトコル—結合、洗浄、および溶出—のあらゆる工程におけるステップ、パラメーター、プレート、および試薬の定義と編集が可能です。
BindItの詳細は、特長タブをご参照ください。
KingFisher Prestoは、さまざまなサンプルタイプから核酸、タンパク質、および細胞を穏やかかつ効率的に分離および精製し、幅広いダウンストリームアプリケーションに対応します。KingFisher Prestoで使用できるさまざまなアプリケーションキット、試薬、およびプロトコルは、キット、試薬、およびプロトコルタブをご参照ください。
市販の多くのロボット分注システムはKingFisher Prestoに適合します。KingFisher販売担当者またはご希望の代理店にお問い合わせになり、KingFisherインターフェースを展開しテスト済みかどうかをご確認ください。
KingFisher Prestoで最適に機能するよう設計されたプレート、プラスチック製品、およびプレートのセットアップ製品の詳細は、アクセサリタブをご参照ください。
項目 | 概要 |
機器のサイズ | ベンチトプ型:ロボット分注システムと統合 |
スループットレベル | 超ハイスループット |
処理容量範囲 | 50~150 µL:KingFisher 96ウェルプレート 50~1,000 µL:96ディープウェルプレート 200~5,000 µL:24ディープウェルプレート |
ランあたりのサンプル数 | 24または96 |
付属ソフトウェア | BindIt |
プロトコルのカスタマイズ | 可(BindItソフトウェアを使用) |
加温/冷却 | 室温+5℃~115℃ |
UVランプ | なし |
バーコードリーダー | 内蔵 |
ユーザーが選択可能なマグネットヘッド | 2 |
スタンドアロンでの使用 | 不可、自動化システムとの統合が必要 |