DNA 電気泳動
DNA 電気泳動とは?
電気泳動は、核酸フラグメントの同定、定量、精製に用いられる一般的なラボ技術です。アガロースゲルまたはアクリルアミドゲルのウェルにサンプルをロードして電場をかけると、核酸は負の電荷を有するため、陽極に向かって移動します。短い DNA フラグメントはより速く移動し、一方、長いフラグメントは元の位置に近いところに留まるため、サイズに基づいた分離が生じます。
核酸電気泳動についての詳細はこちらをご覧ください。
アガロース ゲル
当社では手間のかからない Invitrogen E-Gel プレキャストアガロースゲルや、ご自身でアガロースゲル作製ができる Invitrogen UltraPure 試薬など、アガロースゲル電気泳動用の簡便な試薬類をご用意しております。
ゲルの用途をお選びください。
ポリアクリルアミドゲル
ポリアクリルアミドは架橋したポリマーであり、10 ~ 3,000 bp のサイズレンジにおいて DNA 分子を極めて高い分解能で分離します。適切な条件下では、1 塩基対のサイズの違いであっても DNA 分子の分離が可能です。当社では手間のかからない Invitrogen Novex TBE プレキャストゲル、および UltraPure 試薬など、ポリアクリルアミドゲル電気泳動に適した簡便な試薬類を提供しています。
DNA ラダーおよびマーカー
アガロースゲルにおいて直鎖状二本鎖 DNA を正確に解析できる DNA ラダーおよびマーカーを、10 bp から 50 kb のレンジで幅広く提供しています。すぐに使える Invitrogen TrackIt および E-Gel フォーマットで、1 Kb DNA ラダー および 100 bp DNA ラダーなどのさまざまな DNA ラダーをご利用いただけます。
DNA 染色試薬
当社では Applied Biosystems の SYBR Safe DNA ゲル染色試薬およびエチジウムブロマイドなど、さまざまな DNA 染色試薬を開発してきました。SYBR Safe DNA ゲル染色試薬は、エチジウムブロマイドと同等の検出感度が得られますが、細胞毒性および変異原性は非常に低くなっています。
DNA ローディングバッファー
Invitrogen BlueJuice Gel ローディングバッファーおよび TrackIt ローディングバッファーなど、DNA サンプルのローディングおよびトラッキングを容易にする、さまざまなゲルローディングバッファーをご用意しています。当社のゲルローディングバッファーには、色素の移動によって電気泳動の進行をモニターするため、1 種類または 2 種類のトラッキング色素(ブロモフェノールブルー、キシレンシアノール FF、オレンジ G、タートラジン)が含まれています。 
バッファーと試薬
DNA 分子の電気泳動移動度は、印加電圧およびバッファー組成に依存します。当社では、10X TBE 溶液および 10X TAE バッファーなど、DNA 電気泳動のニーズに合わせた UltraPure バッファーおよび試薬各種を提供しています。UltraPure 製品は高純度の生化学物質から製造されており、高い信頼性と優れたパフォーマンスを発揮します。 
Thermo Scientific DNA 電気泳動
Thermo Scientific の電気泳動試薬は精度を念頭において設計されています。広範囲の二本鎖 DNA 分子のサイズ決定およびゲル内 DNA 定量に最適な GeneRuler DNA ラダーや、優れたゲル透明性と低い DNA/RNA 結合性を有する TopVision アガロースなど、幅広い製品群をご用意しています。
Thermo Scientific Owl ゲル電気泳動システム
タンク、チャンバー、キャスター、プレート、スペーサー、コーム、電源、その他のアクセサリーを使用して、核酸やタンパク質の水平方向(アガロース)または垂直方向(ポリアクリルアミド)のゲル電気泳動を行えます。
研究用途にのみ使用できます。診断目的での使用はできません。