E-Gel Power Snap Systemは、核酸電気泳動とゲルイメージング機能を統合したコンパクトなベンチトップ機器です。この機器には、機器デバイス本体と、ゲル画像を取得するカメラの2つの主要コンポーネントがあります。この機器では、SYBR Safe DNA色素を含有するバッファー不要ゲルのプレキャストE-Gelアガロースゲルおよびラダーを使用できます。そのため、ゲルやバッファーを調製したり、エチジウムブロマイドなどの毒性色素を扱う不要がなくなります。
E-Gel Power Snapシステムのコンポーネントは、時間を節約し、核酸電気泳動ワークフローを効率化するように設計されています。このシステムは、ロード、ラン、および分析というシンプルな3ステップワークフローを円滑に進めます(図1)。 
動画を見る:E-Gel Power Snap Plus System
E-Gel電気泳動デバイスおよびイメージングシステムの利点
Power SnapとPower Snap Plusを含むE-Gelプレキャストアガロースゲル電気泳動システムの2つのモデルは、柔軟なサンプルスループットを提供し、従来のゲル分析機器やE-Gelイメージャーよりもアップグレードされているため、迅速なセットアップ、ゲル泳動、および分析を実現できます。両方のシステムには以下が含まれます:
  • リアルタイムの視覚化サンプルの移動をリアルタイムでモニタリングする褐色フィルター
  • サンプルの安全性:青色トランスイルミネーターはDNAサンプルを損傷しません
  • 直感的に操作できるインターフェース:使いやすいタッチスクリーンとプレセットプロトコルにより、操作が容易
  • フレキシブルなスループット:11、22、48、および96ウェルのゲルを泳動可能(モデルによる)
  • 高解像度カメラ:画像取得用、画像編集機能付き
  • 内部ストレージ:実験データを最大3ヶ月デバイスに保存可能
  • 省スペース:従来のゲル記録システムよりも6倍小型
E-Gel Power Snap System:比較
 E-Gel Power Snap Plus Electrophoresis SystemE-Gel Power Snap Electrophoresis System
 E-Gel Power Snap Plus System comprising gel electrophoresis device and camera moduleE-Gel Power Snap agarose gel electrophoresis device with and without camera attachment and a precast agarose gel cassette
概要の動画今すぐ視聴今すぐ視聴
バーチャルツアー今すぐ見る今すぐ見る
機能の概要柔軟で高解像度のDNAスクリーニング;ハイスループットとロースループットの両方のDNAゲルイメージングおよび分析に最適。ルーチンのDNAおよびRNA電気泳動向け;11~22ウェルプレキャストアガロースゲルの泳動に最適。
E-Gelアガロースゲルの適合性11-、22-48-、および96-ウェル*CloneWell IIおよびSizeSelect IIゲル(アダプター使用)11-および22-ウェルCloneWell IIおよびSizeSelect IIゲル
カメラの解像度13 MP3 MP
画像ストレージ64 GB32 GB
クラウド対応ありなし
iBright Analysis Softwareとの互換性ありなし
機器の寸法(L x W x H)29.1 x 22.0 x 10.1 cm23.3 x 21.0 x 7.0 cm
カメラの寸法(L x W x H)23.3 x 21.0 x 22.8 cm26 x 13 x 15 cm
プリンターとの互換性あり、Sony UP-X898MDサーマルプリンターなし
*マーカーレーン用の追加のウェルを含む
E-Gel Power Snap Plus Electrophoresis System
Maintain productivity with extended warranties(日本非対応)
Rapid Exchange (REX) one-year extended warranties are available (at an additional charge) for both the E-Gel Power Snap Plus device and camera.If your instrument needs repair, just call our support center and we will exchange your instrument for a factory-certified, refurbished replacement instrument within one business day from the time we determine a replacement is required.Replacement instruments are typically received within three days of shipment and are yours to keep.All parts, labor, and shipping charges are included, and existing warranty contracts will be transferred to replacement units.
E-Gel Power Snap Plus System
E-Gel Power Snap Plus Systemを使用したハイスループットゲル電気泳動の実行、DNA泳動のモニタリング、およびゲルイメージングの方法を学べます。画像編集および画像ストレージのオプションについてご確認ください。
E-Gel Power Snap Plus How-to:解析の概要
Invitrogen E-Gel 96ウェルゲルで機器内解析の結果を容易に読み取る方法など、Power Snap Plus E-Gelシステムの独自の特長をご確認ください。
E-Gel Power Snap Electrophoresis System
Invitrogen E-Gel Power Snap Systemの概要
ゲルの泳動およびイメージング機能を統合したプラットフォームであるInvitrogen E-Gel Power Snap Systemを使用することで、電気泳動を簡素化できます。E-Gel Power Snap電気泳動システムを利用するメリットをご覧ください。
Invitrogen E-Gel Power Snap Systemの特長
ゲル画像取得および編集機能など、E-Gel Power Snap Electrophoresis Systemの特長をご覧ください。
E-Gel CloneWell IIプレキャストゲルによる迅速なDNA精製方法
E-Gel Power Snap SystemとE-Gel CloneWell IIゲルを使用してDNAをゲル精製する方法のデモをご覧ください。サンプルをロードしてゲルを泳動し、回収ウェルにて目的のバンドをピペットで取ります。追加の精製ステップは必要ありません。
E-Gel Power Snap機器とE-Gel EX Cassetteを使用して迅速に電気泳動する方法
E-Gel Power Snap SystemとE-Gel EX Cassetteを使用したアガロースゲル電気泳動のデモをご覧ください。この簡単でシンプルなプロセスはラボに最適です。
画像解析
iBright Image Analysis Softwareは、E-Gel Power Snap Plus Systemのカメラで取得したゲル画像データの解析ができます。ゲル画像とデータ分析の結果は、サーモフィッシャーの「Connect Platform」に保存できます。iBright Image AnalysisはE-Gel Power Snap Plus電気泳動システムに含まれています。
iBright Image Analysis Softwareの詳細を見る
E-Gel Power Snap Plus Systemのファームウェアは定期的にアップデートされ、機能が修正されており、操作性が向上しています。
ファームウェアのアップグレードに関する最新情報を入手してください
brochure thumbnail
E-Gelプレキャストゲル電気泳動システム
革新的で高速、バッファー不要のシステムのすべての利点をご覧になれます。
カタログのダウンロード
ゲル電気泳動を完成させるInvitrogen E-Gel製品
最良の結果を得るには、E-Gel Power Snapおよび Power Snap Plus Systemを、以下のような他のInvitrogenE-Gel製品ラインと組み合わせて使用する必要があります。
Invitrogen E-Gelプレキャストアガロースゲル
E-Gelプレキャストアガロースゲルは、DNAやRNA断片を高速かつ目的に合わせて分離するために、さまざまな濃度のゲルやウェルフォーマットを提供しています。
E-Gelプレキャストゲルを見る
Invitrogen E-Gel DNAラダーとローディングバッファー
E-Gel DNAラダーおよびローディングバッファーは、E-Gelプレキャストアガロースゲルで最適な性能を発揮するように調製されています。
E-Gelラダーとローディングバッファーを見る
アプリケーションノートおよびマニュアル
Resources
Molecular biology videos
Watch educational and insightful videos on molecular biology techniques.
Molecular biology webinars
View live and recorded webinars on research trends in molecular biology.
Molecular biology literature
Access white papers, application notes, and technical notes on molecular biology.
Precast gel and ladder selection tool
Find the right E-Gel precast gels and DNA ladders for your applications.