オリジナルのDNA電気泳動およびゲルイメージングシステム
E-Gel Power Snap電気泳動システムは、プレキャストアガロースゲルを用いたコンパクトな電気泳動デバイスとイメージングを行うカメラを統合した包括的システムで、実験の時間と作業台のスペースを節約します。デスクトップコンピューターに接続する必要がないため、ゲルを泳動して、その場で画像を取得できます。また、E-Gelプレキャストアガロースプレキャストゲルは、バッファーの調製やアガロースゲルを作製するといった面倒な作業がいっさい不要となり、ルーチンワークの時間を削減します。
Invitrogen E-Gel Power Snap Systemの動画
E-Gel Power Snap Precast Gel電気泳動システムの詳細については、これらの動画をご覧ください。
Invitrogen E-Gel Power Snap Systemの概要
ゲルの泳動およびイメージング機能を統合したプラットフォームであるInvitrogen E-Gel Power Snap Systemを使用することで、電気泳動を簡素化できます。E-Gel Power Snap電気泳動システムを利用するメリットをご覧ください。
Invitrogen E-Gel Power Snap System の特長
ゲル画像取得および編集機能など、E-Gel Power Snap電気泳動システムの特長をご覧ください。
E-Gel CloneWell IIプレキャストゲルによる迅速なDNA精製方法
E-Gel Power Snap SystemおよびE-Gel CloneWell IIゲルを使用してDNAをゲル精製する方法のデモをご覧ください。サンプルのロード、ゲルの泳動、回収ウェルの目的のバンドの捕捉、精製DNAバンドのピペット化を行います。追加の精製ステップは必要ありません。
E-Gel EXカセットを使用した E-Gel Power Snapシステムの高速電気泳動の実行
E-Gel Power Snap SystemおよびE-Gel EXカセットを使用したアガロースゲル電気泳動のデモをご覧ください。この簡単でシンプルなプロセスは、研究室のラボに最適です。
E-Gel Power Snap Systemに対応したプレキャストゲルおよびDNAラダー
E-Gel Power Snap System
すべてのロースループットおよびミドルスループットE-Gelプレキャストゲルに適合します。
E-Gelプレキャストゲルの詳細はこちら
E-Gel DNA ladders and loading buffer
E-Gelシステムで最適な性能を発揮するように設計されています。
E-Gel DNAラダーに関する詳細はこちら
よりハイスループットシステム
E-Gel Power Snap Plus電気泳動システム
E-Gel Power Snap電気泳動システムのファームウェアアップグレード
Invitrogen E-Gel Power Snap Systemのオプション
必要なシステム構成をお選びください。
Resources
Molecular biology videos
Watch educational and insightful videos on molecular biology techniques.
Molecular biology webinars
View live and recorded webinars on research trends in molecular biology.
Molecular biology literature
Access white papers, application notes, and technical notes on molecular biology.
Precast gel and ladder selection tool
Find the right E-Gel precast gels and DNA ladders for your applications.