Search Thermo Fisher Scientific
プレキャストアガロースゲル |
E-Gelプレキャストゲルは、透明プラスチックカセットの中に、電極を埋め込んだアガロースゲルがプレキャストされています。イオン生成システム、pHバランスシステム、およびDNA染色剤もパッケージされているので、バッファーの準備も不要で、すぐに電気泳動が行うことができます。ゲルおよび電極に接触する2つのイオン交換マトリックス(iEMS)は、プレキャストゲル全体にイオンを連続的に供給し、電気泳動に必要な電場を維持します。
ゲルの作成、バッファーの調製、ゲルの染色が不要な、より安全な電気泳動を実現しませんか? SYBR Safeゲル色素含有Invitrogen E-Gelプレキャストアガロースゲルは、より安全で、より便利にDNAの電気泳動を行うためにデザインされています。セレクションガイドで、お客さまのアプリケーションに最適なSYBR Safeゲル染色剤を含むプレキャストゲルを見つけてください。
E-Gelプレキャストアガロースゲルの、さまざまなアガロース濃度、ウェルフォーマット、およびスループット性能より、さまざまなアプリケーションに対応します。以下の選択ガイドをご参考いただき、お客さまに最適なゲルタイプを選択してください。
一般的なDNA電気泳動から高感度かつ高速な分離には、多くのロースループット用E-Gelアガロースプレキャストゲルが対応します。
E-Gel 48および96ウェルアガロースゲルは、PCR産物やプラスミド調製、制限酵素処理の確認などの目的で、ハイスループットな電気泳動が必要な時に最適なツールとなります。48ウェルE-Gelプレキャストゲルには、電気泳動の長さが約3.2 cmの段が2段に組まれており、1段には24サンプルと2マーカーがセットできます。96ウェルE-Gelプレキャストゲルには、電気泳動の長さが約1.6 cmの段が4段に組まれており、全体で96サンプルと8マーカーを電気泳動し、100 bp~10 kbの分解能が得られます。このハイスループットウェルフォーマットは、多くのロボットローディングシステムに対応します。
E-Gel CloneWell II}agarose gelsは、UVによるダメージを排除し、クローニング効率を向上させます。ダブルコームゲルで、サンプルを上部ウェルにロードし、下部の収集ウェルに到達した目的のバンドを回収できます。余計な精製ステップは必要ありません。
目的 | 高効率のクローニング |
---|---|
ゲルの種類 | E-Gel CloneWell II |
ウェル数 | 2列7ウェル |
染色 | SYBR Safe DNA stain |
アガロース濃度 | 0.8% |
分解能 | 100 bp~10 kb |
ラン時間 | 14~36分 |
サンプル量 | 20~25 µL |
NGSライブラリ調製では、精製DNAフラグメントを回収する能力が非常に重要です。NGSサンプル調製ワークフローのスループットと精度のニーズに適したE-Gelプレキャストアガロースゲルをお選びください。
目的 | 正確なDNA断片のライブラリサイズセレクション | 広範囲のフラグメントライブラリ分離 |
---|---|---|
ゲルの種類 | E-Gel SizeSelect II | E-Gel NGS |
ウェル数 | 2列7ウェル | 1列11ウェル |
染色 | SYBR Gold stain | SYBR Safe DNA stain |
アガロース濃度 | 2.0% | 0.8% |
分解能 | 50 bp~2 kb | 800 bp~10 kb |
ラン時間 | 8~20分 | 20分 |
サンプル量 | 20~25 µL | 20 µL |
一般的なDNA電気泳動から高感度かつ高速な分離には、多くのロースループット用E-Gelアガロースプレキャストゲルが対応します。
E-Gel 48および96ウェルアガロースゲルは、PCR産物やプラスミド調製、制限酵素処理の確認などの目的で、ハイスループットな電気泳動が必要な時に最適なツールとなります。48ウェルE-Gelプレキャストゲルには、電気泳動の長さが約3.2 cmの段が2段に組まれており、1段には24サンプルと2マーカーがセットできます。96ウェルE-Gelプレキャストゲルには、電気泳動の長さが約1.6 cmの段が4段に組まれており、全体で96サンプルと8マーカーを電気泳動し、100 bp~10 kbの分解能が得られます。このハイスループットウェルフォーマットは、多くのロボットローディングシステムに対応します。
E-Gel CloneWell II}agarose gelsは、UVによるダメージを排除し、クローニング効率を向上させます。ダブルコームゲルで、サンプルを上部ウェルにロードし、下部の収集ウェルに到達した目的のバンドを回収できます。余計な精製ステップは必要ありません。
目的 | 高効率のクローニング |
---|---|
ゲルの種類 | E-Gel CloneWell II |
ウェル数 | 2列7ウェル |
染色 | SYBR Safe DNA stain |
アガロース濃度 | 0.8% |
分解能 | 100 bp~10 kb |
ラン時間 | 14~36分 |
サンプル量 | 20~25 µL |
NGSライブラリ調製では、精製DNAフラグメントを回収する能力が非常に重要です。NGSサンプル調製ワークフローのスループットと精度のニーズに適したE-Gelプレキャストアガロースゲルをお選びください。
目的 | 正確なDNA断片のライブラリサイズセレクション | 広範囲のフラグメントライブラリ分離 |
---|---|---|
ゲルの種類 | E-Gel SizeSelect II | E-Gel NGS |
ウェル数 | 2列7ウェル | 1列11ウェル |
染色 | SYBR Gold stain | SYBR Safe DNA stain |
アガロース濃度 | 2.0% | 0.8% |
分解能 | 50 bp~2 kb | 800 bp~10 kb |
ラン時間 | 8~20分 | 20分 |
サンプル量 | 20~25 µL | 20 µL |
Watch educational and insightful videos on molecular biology techniques.
View live and recorded webinars on research trends in molecular biology.
Access white papers, application notes, and technical notes on molecular biology.
Find the right E-Gel precast gels and DNA ladders for your applications.