Search Thermo Fisher Scientific
SYBR Safe DNA ゲル色素含有 Invitrogen E-Gel プレキャストアガロースゲルはより安全で、より便利な DNA 電気泳動を行えるように設計されています。
当社の新しい Invitrogen E-Gel Double Comb Agarose Gels をご活用ください。これらの製品では、標準の E-Gel と比較してカセット当たりのサンプルウェル数が 2 倍になっているため、分析上の制限を低減し、反応当たりのコストを削減します。
製品名 | サンプルウェル数 | 分析時間(分) | 分解能 | 数量(ゲル) | 製品番号 |
---|---|---|---|---|---|
SYBR SafeDNA ゲル色素 1%含有 E-Gel | 11 | 30 | 100 bp ~ 5 kb | 10 | A42100 |
SYBR SafeDNA ゲル色素 1%含有 E-Gel | 11 | 30 | 100 bp ~ 5 kb | 2 x 10 | A45202 |
SYBR SafeDNA ゲル色素 1%含有 E-Gel | 11 | 30 | 100 bp ~ 5 kb | 5 x 10 | A45203 |
SYBR SafeDNA ゲル色素 2%含有 E-Gel | 11 | 30 | 100 bp ~ 5 kb | 10 | A42135 |
SYBR SafeDNA ゲル色素 2%含有 E-Gel | 11 | 30 | 100 bp ~ 5 kb | 2 x 10 | A45204 |
SYBR SafeDNA ゲル色素 2%含有 E-Gel | 11 | 30 | 100 bp ~ 5 kb | 5 x 10 | A45205 |
SYBR SafeDNA ゲル色素 4%含有 E-Gel | 11 | 30 | 20 bp ~ 500 bp | 10 | A42136 |
SYBR SafeDNA ゲル色素 4%含有 E-Gel | 11 | 30 | 20 bp ~ 500 bp | 2 x 10 | A45206 |
SYBR SafeDNA ゲル色素 1%含有 E-Gel ダブルコームアガロースゲル | 22 | 15 | 400 bp ~ 5 kb | 10 | A42347 |
SYBR SafeDNA ゲル色素 1%含有 E-Gel ダブルコームアガロースゲル | 22 | 15 | 400 bp ~ 5 kb | 20 | A44885 |
SYBR SafeDNA ゲル色素 1%含有 E-Gel ダブルコームアガロースゲル | 22 | 15 | 400 bp ~ 5 kb | 50 | A44886 |
SYBR SafeDNA ゲル色素 2%含有 E-Gel ダブルコームアガロースゲル | 22 | 15 | 50 bp ~ 2 kb | 10 | A42348 |
SYBR SafeDNA ゲル色素 2%含有 E-Gel ダブルコームアガロースゲル | 22 | 15 | 50 bp ~ 2 kb | 20 | A42390 |
SYBR SafeDNA ゲル色素 2%含有 E-Gel ダブルコームアガロースゲル | 22 | 15 | 50 bp ~ 2 kb | 50 | A44884 |
従来型のエチジウムブロマイド染色済みダブルコームゲルも提供しております。各製品に 8 個のサンプルウェルと 1 個のマーカーウェルがあります。ウェルの間隔は、マルチウェルローディングを簡単にできるように 8 チャンネルピペットに適合しています。
製品名 | サンプルウェル数 | 分析時間(分) | 分解能 | 数量(ゲル) | 製品番号 |
---|---|---|---|---|---|
E-Gel 0.8%ダブルコーム | 16 サンプル、 2 マーカー | 15 | 1 kb ~ 10 kb | 18 | G601808 |
E-Gel 2%ダブルコーム | 16 サンプル、 2 マーカー | 15 | 100 bp ~ 2 kb | 18 | G601802 |
プレキャストアガロースゲルを使用することで、核酸電気泳動ワークフローが簡素化されます。スタンダード E-Gel Power Snap システムおよび多検体用用 E-Gel E-Base システムによるサンプル分析について詳しく学びましょう。