Search Thermo Fisher Scientific
Molecular Probes®の核酸ゲル染色色素であるSYBR® Gold、SYBR® Green I、SYBR® Green IIおよびSYBR® Safe色素は、電気泳動ゲル中のDNAの高感度に染色するための試薬です。 これらのゲル色素は、従来のエチジウムブロマイドゲル染色と比較してバックグラウンドが低く、より優れた感度を得られます。
さらに、独立した認可試験研究施設が実施した試験の結果によると、SYBR® Safe DNAゲル色素はエチジウムブロマイドと比較して変異原性が非常に低く、米国の連邦規則においては有害廃棄物または汚染物質として分類されていません。
アガロースゲルやCsCl密度勾配液中の核酸の検出 | より安全性の高いエチジウムブロマイドの代替え品 | Ultimate Sensitivity for capillary electrophoresis & real-time PCR | DNA検出のアプリケーションに究極の感度をもつ色素 | |
---|---|---|---|---|
ベストセラー | ||||
dsDNAへの感度 | 感度 (1 ng) | 高感度 (3 ng) | 高感度 (> 60 pg) | 究極の感度 (> 25 pg) |
人体への安全性/ 環境への配慮 | ||||
Ready-to-use製品の有無 | ||||
ゲル電気泳動のアプリケーションに推奨 | ||||
ssDNAの検出に推奨 | ||||
クローニング効率の向上/UVによるDNAのニックの回避 | ||||
包装サイズ | 10 mL | 0.4 mL、1 L(Ready-to-use)および4 L(Ready-to-use) | 0.5 mLおよび1 mL | 0.5 mL |
今すぐ注文する | 今すぐ注文する | 今すぐ注文する | 今すぐ注文する |