Search Thermo Fisher Scientific
Gel Electrophoresis Image Analysis |
Invitrogen iBright Analysis Software は、電気泳動の画像を解析するソフトウエアで、E-Gel アガロースゲルシステムの電気泳動で得られたイメージ画像やDNAバンドを解析する便利な方法を提供します。g2iフォーマットで取得した画像は、E-Gel Power Snap Plusデバイスから直接、またはコンピュータからインポートして分析できます。iBright Analysis Softwareは、96ウェルおよび48ウェルプレキャストゲルの画像解析をサポートします。
iBright Analysis Softwareは、MacとWindowsの両方のオペレーティングシステムに対応しており、Thermo Fisher Connectプラットフォームと無料のデスクトップアプリケーションを介してクラウドベースのソリューションとして利用できます。
デコンボリューションのための自動ウェル検出。
強度分析のための自動バンド検出。
iBright Analysis Softwareには、イメージデコンボリューション機能があります。これにより、ユーザーはレーンのアライメントを行い、結果をよりよく読み取ることができます。96ウェルE-Gelは、最適な泳動距離を得るためにウェルを交互に配置しています。iBright Analysis Softwareを使用すると、96ウェルE-Gel画像を読みやすさを考慮して線形フォーマットに再構築できます。また、デコンボリューションに使用するフレームを調整して、コントラストや明るさなどの用途に最適なものを得ることもできます。
iBright Analysis Softwareは、ゲル上のDNAバンドを検出し、その強度を解析します。ソフトウエアには複数のユーザー調整設定があり、バンド強度に関するデータをスプレッドシートにエクスポートできます。
直感的で使いやすいiBright Analysis Softwareには、再構成画像の整理と編集、プレキャストゲル電気泳動画像解析からのデータ保存、レポート作成などの機能が含まれています。
E-Editor 2.0ソフトウエアは、染色したプレキャストゲルおよびE-PAGEゲルおよびE-Gelのブロットの画像を分析するためのゲル電気泳動解析ソフトウエアです。E-Editor 2.0ソフトウエアは、MacとWindowsの両方のオペレーティングシステムに対応するデスクトップアプリケーションとして利用できます。
E-Editor 2.0には、次の画像編集機能があります。
By your use of the E-Editor or E-Gel 96 Editor Software, you accept and acknowledge the following terms and conditions:
You agree not to de-compile, disassemble, reverse-engineer, or in any way modify the software or merge it into another program.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITYAND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.IN NO EVENT SHALL INVITROGEN CORPORATION BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES, LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS, OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.IF ANY PROVISION OF THIS AGREEMENT IS FOUND TO BE LEGALLY UNENFORCEABLE, THEN THAT PROVISION WILL BE DELETED FROM THIS AGREEMENT, AND THE REMAINDER OF THE AGREEMENT WILL CONTINUE IN FULL FORCE AND EFFECT.
Watch educational and insightful videos on molecular biology techniques.
View live and recorded webinars on research trends in molecular biology.
Access white papers, application notes, and technical notes on molecular biology.
Find the right E-Gel precast gels and DNA ladders for your applications.