サンプル調製から保存、および輸送まで、信頼性が高く正確な超低温処理。
凍結保存から長期保存、および輸送まで、当社の幅広い製品はワークフロー全体でお客様をサポートし、サンプルを保護するように設計されています。
当社の液体窒素ベースの凍結保存システムポートフォリオは、卓越した温度性能、低い運用コスト、および統合された温度制御を実現します。これらのポートフォリオには、高度な温度制御機能、長期の保持時間性能、および多様な保存容量があります。 
LN2保存の冷却能力には天然由来の窒素ガスが使用されるため、ハロゲン化炭化水素冷媒はなく、温室効果ガスの懸念もありません。これはラボの全体的な持続可能性をサポートします。
安全性とセキュリティを考慮しながら、サンプルの生存能を保護するように設計されています。
凍結保存システムの機能
適切なサンプル調製
速度制御フリーザーはサンプル温度を正確に低下させ、凍結保存前の細胞内氷形成によるサンプルの損傷を低減します。
多様な保存構成
当社の凍結保存システムは、ラック、キャニスター、ボックス、ケーン、またはストローとともに使用するための多様な保存構成を備えており、バイアルとバッグ両方の保存に対応しています。
ラボに最適な凍結保存システムの選択
当社の凍結保存システム選択ガイドを使用して、お客様のプロセスやニーズに適したサンプル調製、保存、および輸送用機器をお探しください。
信頼性の高い温度制御
液体窒素ベースの凍結保存システムは、困難なラボ条件下でも卓越した温度の信頼性と均一性を提供します。 
安全な輸送
当社の凍結保存システムポートフォリオには、感染性物質や生物学的サンプルを超低温で輸送するのに最適な輸送コンテナが含まれます。これらの輸送用製品は、貴重なサンプルが航空または陸上輸送される際に、きわめて高い安全性とセキュリティを確保するさまざまな機能を備えています。
保存管理の互換性
当社の凍結保存システムは、自動および手動ワークフロー用の幅広いチューブ、バイアル、サンプル識別、および追跡システムなど、業界をリードする低温保存管理製品との互換性を確保するよう設計されているため、サンプルの安全性とセキュリティが長期間にわたり向上しています。