モジュール式の柔軟性と高度な機能による信頼性の高い凍結保存
Thermo Scientific凍結保存システムは、サンプルの調製から保存、および輸送まで包括的なソリューションを提供します。先進のシステムコンポーネントと、LN2の実証済みのシンプルさと信頼性を組み合わせているため、貴重なサンプルを保護するのに最適な製品です。
LN2ベース
当社の液体窒素ベースのシステムは、困難なラボ条件下でも長期の保持時間と温度の安定性という利点を提供します。LN2ベースのシステムは非常に効率的で、ハロゲン化炭化水素冷媒を使用することなく電力をほとんど消費しないため、温室効果ガスに対する懸念の軽減に役立ちます。当社の凍結保存システムは卓越した性能を備えながら、多くの「環境に優しい」利点とコスト削減をラボに提供します。
包括的な保存
Thermo Scientific凍結保存システムは幅広いLN2機器で構成されており、包括的で信頼性の高いサンプル凍結保存プロセスを可能にします。当社のサンプル調製フリーザーは、サンプルを凍結および超低温(-80℃)の温度要件まで正確かつ安全に下げ、長期間のサンプル生存を向上させます。サンプルタイプ、保存コンテナの選好、およびラボプロセスを最適にサポートするために、手動および自動充填のさまざまなLN2保存装置をご用意しています。超低温対応の輸送および移送用コンテナは、この機器を完全なものにします。これらを組み合わせることにより、システムはラボ特有の要件を満たしながら、正確で信頼性が高く、かつ安全で正確なサンプル保護を実現します。
調製
保存
輸送
エンドツーエンドのサンプル保護と保存を確保
当社のサンプル調製用フリーザー、保存、および輸送システムは互いに連携するように設計されているため、プロセスを簡素化し、サンプルの安全性とセキュリティを最適化します。当社の凍結保存ツール、アクセサリ、および超低温保存管理製品の全ポートフォリオと互換性があるため、性能と使いやすさが向上しています。
温度安定性
Thermo Scientific低温保存製品は、サンプルの保護と安全性を最大化するように設計されています。サンプル調製フリーザーは、保存前にサンプルを損傷する可能性のある氷晶の形成を低減するように、熱を正確かつ迅速に除去する特殊設計になっています。当社の凍結保存用機器は高度な断熱機能と設計革新を有しており、保存ユニット全体で温度の均一性を確保します。長時間のドア/リッドの開口や停電などの厳しい日常使用状況下でも、卓越した温度安定性を実現できます。輸送用容器は高温安定性基準に従って製造されているため、長期保存機器の効果に匹敵します。
Thermo Scientific CryoExtra高効率超低温保存システムのオープンリッド試験の結果
オープンリッド試験は、極端なリッド開口時イベント下でユニットが温度を維持する能力、およびリッドの再装着後に回復する能力を測定するものです。データが示すように、CE8140モデルは48時間の試験期間中、すべてのプローブの平均温度を-150℃以下に維持できました。リッドを再装着後、CE8140が-185℃の平均温度に達するまでの時間は4時間でした。
サンプルのセキュリティ
サンプルの保護は、当社のシステムに装備された卓越した温度制御と信頼性にとどまりません。当社の凍結保存システムはさまざまなアクセス制御方法とロック機構を採用しており、貴重な保存物質の物理的な安全性を確保します。
アラームおよびリモートモニタリングシステムは、サンプルが適切な凍結保存温度を維持しているというさらなる安心感を提供します。内部センサーは、ネットワークまたはスマートデバイスにデータを記録および送信するさまざまなモニタリングデバイスをサポートします。
多様な保存容量
当社の凍結保存システムは、気相および液相の両方の凍結保存をサポートするさまざまな保存構成に対応します。バイアルまたは血液バッグを保存する場合でも、ラックやキャニスター、ボックス、ケーン、またはストローを使用する場合でも、当社のシステムは幅広い保存容量を提供しています。
気相保存容量
液相保存容量
正確なサンプル調製
低温生物学および凍結保存の新たな科学的アプリケーションは学術および製薬において関心が高まっている分野として、信頼性が高く追跡可能で、かつ再現性のある結果を提供し続ける必要があります。このプロセスに速度制御フリーザーを使用することは、測定された実行により、生体材料を肝要な凝固点以下に迅速に導くのに役立ちます。これは凍結保存の精度向上に役立つため、細胞内の氷形成を最小限に抑え、ユーザーと生物学的サンプル自体の両方にとってより良好な解凍後の結果を実現します。