システムの機能性とワークフローの効率を向上させるアクセサリ。
当社は、サンプルの管理および整理補助製品から消耗品およびワイヤレスモニタリングまで、お客様のシステムと連携してアプリケーションを正確にサポートするように設計された幅広い製品を提供しています。効率とプロセスを向上させるさまざまなアクセサリからお選びください。 
キャニスター、ラック、フレーム、ホルダー、およびディバイダー
お客様のシステムと連携するように設計されたラック、フレーム、ホルダー、およびディバイダーにより、システムの保存容量を最大化し、サンプル追跡を最適化できます。多様な構成をご用意しており、ラックやキャニスター、ボックス、ケーン、またはストローを使用した、バイアルまたは血液バッグの気相および液相の凍結保存をサポートします。この多様な保存構成とレイアウトはサンプルの整理や迅速なサンプル位置特定を維持しながら、保存業務の拡張を容易にします。 
ご使用のシステム用の保存構成アクセサリをご覧ください:
液体窒素の供給および輸送用タンク
耐久性と使いやすさの両方を実現するように設計されたThermo Scientific LN2供給タンクおよび輸送タンクで、超低温工業用ガスを保存、輸送、および分注できます。
LN2供給タンク
50 L~230 Lの大容量供給タンク。定格22 psi(151.7 kPa)
移送容器
経済的で丈夫なThermo Scientific Thermoシリーズ液体窒素移送容器で、少量の液体窒素を保存および分注できます。容量5 L~32 Lの6つのモデルがあります。
ワイヤレスモニタリングシステム
Thermo Scientificワイヤレスモニタリングソリューションは、重要な機器パラメーターに対する最先端の保護とデータログを提供します。Smart Vue ProおよびSmart Trackerシステムは一部の凍結保存システムで利用できるオプションです。
バッグプレス
速度制御フリーザーとこれらのThermo Scientific CryoMedバッグ凍結プレスを使用して、速度制御凍結アプリケーションにおける血液バッグでのサンプル調製が可能です。
関連製品
サンプルを保護、整理、および追跡するために必要なすべてもの。
凍結および超低温でのサンプル保存は、生物学的試料やその派生物、ゲノム物質、および化合物に対してセキュリティを長期にわたり提供します。Thermo Scientificは、サンプルの長期的な保護、同定、およびセキュリティを確保するように設計された保存容器および消耗品の豊富なポートフォリオを提供しています。