Search Thermo Fisher Scientific
毎日行う電気化学測定が正確で再現性があるということは重要です。サンプルの迅速かつ正確な測定は pH 電極の性能に影響をうけるためラボの操作では非常に重要です。製薬、食品業界、または一般的なラボ作業でも、一つの不正確な測定が壊滅的な影響を及す可能性があります。
利用可能な電極タイプ、必要な電極の特性、および電極のサンプルとの適合性は、いずれも適切な pH 電極を選択する際の決定要件です。しかし、個別のアプリケーションごとに最適な pH 電極を選択したい場合もあるでしょう。Thermo Scientific は、 ラボ用途、植物サンプル、滴定、食品および飲料検査、塩水サンプル、環境サンプルなどのアプリケーションに適合する pH 電極を提供しています。以下のアプリケーションから選択して、当社の pH 電極製品をご確認ください。
一般的なラボ用途や要件の一環としてサンプルの酸性度を特定するために、単純な水性 pH 測定が用いられます。
汎用でシンプルな pH サンプルにはこれらの pH 電極をご使用ください。
すべての電極は汎用測定に適しています。
[G] = ガラス本体
[E] = エポキシ本体
お客様が作業する環境では、リアルタイムのサンプル検査における精度が重要であるため、過酷な状況下で正確性を確保する堅牢なデザインが求められます。フィールド用途や植物サンプルに推奨される pH 電極は、メンテナンスを容易にするためにポリマーまたはゲルで充填されている必要があります。
水(河川や湖沼など)、廃水、食品製造、化粧品、製紙パルプ、石油化学などにはフィールド用途および植物サンプル用 pH 電極をご使用ください。
フィールド用途または植物サンプル用の電極は、過酷な環境に対応できるよう耐久性が強化されたエポキシ本体を有し、メンテナンスを容易にするためポリマーまたはゲルで充填されている必要があります。
[G] = ガラス本体
[E] = エポキシ本体
主な電極 | その他の電極 | |
---|---|---|
pH と温度 | 8302BNUMD [G] | 9107BNMD [E] 8107BNUMD [E] |
低メンテおよび高耐久性エポキシ本体 | GD9106BNWP[E] 8107BNUMD [E] | 9106BNWP[E] GS9106BNWP [E] |
長寿命および耐薬品性 | 8102BN [G] 8102BNUWP [G] | 9102BNWP [G] 9102DJWP [G] |
目詰まり耐性 | 8172BNWP [G] 8165BNWP [E] | GS9106BNWP [E] 9172BNWP [G] 9165BNWP [E] |
頑丈なバルブ型および耐薬品性 | 8104BN [G] 8104BNUWP [G] | 9104BNWP [G] 9162BNWP [G] |
サンプル調製は検査ワークフローの重要なステップであり、正確で再現性のある測定は不可欠です。研究の初期段階では、生物学および製薬用途に推奨される pH 電極は ROSS およびダブルジャンクション銀/塩化銀参照(サンプルが銀と接触しない)、または TRIS 適合性を有する必要があります。
DNA、RNA、TRIS バッファー、培地、バッファー調製、タンパク質、酵素、研究などの用途には、生物学および製薬アプリケーション、およびサンプル調製用 pH 電極をご使用ください。
電極は ROSS またはダブルジャンクション銀/塩化銀参照(サンプルが銀と接触しない)有する必要があります。
[G] = ガラス本体
[E] = エポキシ本体
主な電極 | その他の電極 | |
---|---|---|
pH と温度 | 8302BNUMD [G] 8157BNUMD [E] | 8302BNURCA [G] 8157BNURCA [E] 8107BNUMD [E] 8107BNURCA [E] |
長寿命および耐薬品性 | 8102BNUWP [G] | 9102DJWP [G] 8102BN [G] |
セミマイクロサイズ | 8103BN [G] 8103BNUWP [G] | 911600 [E] 9110DJWP [G] 8115BN[E] 8115BNUWP [E] |
マイクロサイズ | 8220BNWP [G] | 9810BN [G] 9863BN [--] |
滴定 | 8172BNWP [G] | 9172BNWP [G] 8162SC [G] |
将来のラボ技術者が毎日使用できる電極を教室やアカデミックラボにご導入ください。教育アプリケーションに推奨される pH 電極は、何学期を経ても使用できるよう耐久性が強化されたエポキシ本体を有するものが好ましいです。高度な学術用途には、ガラス本体がアプリケーションに適合する場合のみ選択することができます。
一般化学、水系生態学、または環境検査やフィールド用途には、アカデミックおよび学生用 pH 電極をご使用ください
厳しい授業環境では、電極は耐久性が強化されたエポキシ本体を有する必要があります。ガラス本体の電極は、より繊細な条件でマイクロ、セミマイクロ、または特殊電極の使用を可能にします。
[G] = ガラス本体
[E] = エポキシ本体
滴定の自動化メソッドにより再現可能で信頼性の高いサンプル分析結果を実現することが重要です。滴定用途に推奨される pH 電極は、安定した測定を得られるようサンプルとのより良好な接触を実現する Sure-Flow またはスリーブジャンクションを有する必要があります。
直接滴定による酸性度測定、アルカリ度、全酸価、および全塩基価測定、ならびに基本的な研究開発に、これらの pH 電極をご使用ください。
サンプルとのより良好な接触とより安定した測定を実現するために、電極は Sure-Flow またはスリーブジャンクションを有する必要があります。
[G] = ガラス本体
[E] = エポキシ本体
主な電極 | その他の電極 | |
---|---|---|
一般的な滴定 | 8172BNWP [G] | 9172BNWP [G] 8162SC(要ケーブル) [G] |
非水性滴定 | 8172BNWP [G] | 9172BNWP [G] 8162SC(要ケーブル) [G] |
ビールやワインの醸造業者、チーズメーカー、またはヨーグルトの製造技術者にとって、正確なサンプル分析および品質管理は日常の業務に不可欠であり、規制や製品開発上の要件を満たす結果を確保します。食品および飲料アプリケーションに推奨される pH 電極は、平面チップで ROSS またはダブルジャンクション銀/塩化銀参照(サンプルが銀と接触しない)を有するか、サンプル貫通用の槍型チップで ROSS またはダブルジャンクション銀/塩化銀比較電極を同時に使用する必要があります。
ビール、ワイン、半固形物、肉、チーズ、ジュース、および炭酸飲料などの検査には、食品や飲料アプリケーション用 pH 電極をご使用ください。QC/QA ラボで、または製品開発段階で検査を実施できます。
電極の目詰まりを防ぐため、Sure-Flow またはオープンジャンクションを有する電極を使用する必要があります。
[G] = ガラス本体
[E] = エポキシ本体
主な電極 | その他の電極 | |
---|---|---|
pH と温度 | 8107BNUMD [E] | 8302BNUMD [G] 8157BNUMD [E] |
ソース、ジャム、サラダドレッシング、乳製品 | 8172BNWP [G] | 9165BNWP [E] 9172BNWP [G] |
高温—pH &温度 | 8302BNUMD(100 ℃) [G] | 9107BNMD(80 ℃) [E] 9157BNMD(90 ℃) [E] |
石油化学系や非水性サンプルには困難なものがあり、測定値が不安定だったりドリフトが生じる場合があります。石油化学&非水性アプリケーションに推奨される pH 電極は、目詰まりを防ぐため、Sure-Flow またはオープンジャンクションを有する必要があります。
塗料、インク、石油製品、エンジン冷却液、バイオエタノール、およびアルコールなどの検査には、これらのアプリケーション用 pH 電極をご使用ください。
電極は、サンプルからの損傷に耐えられるガラス本体、および電極の目詰まりを防ぐ Sure-Flow またはオープンジャンクションを有するする必要があります。
[G] = ガラス本体
[E] = エポキシ本体
イオン強度は多くのプロセスで重要な要素です。高イオン強度の溶液は液間電位を変化させます。極端な pH および塩水サンプルで最高の性能を確保するために推奨される pH 電極は、ROSS Sure-Flow またはオープンジャンクション電極です。
極端な pH または高塩分濃度のサンプル測定には、以下の pH 電極をご使用ください。
サンプルとのより良好な接触とより安定した測定を実現するために、電極は Sure-Flow またはオープンジャンクションを有する必要があります。
[G] = ガラス本体
[E] = エポキシ本体
工業および化学アプリケーションにおける化学的検証や空気および水の品質管理は、プラントのパフォーマンスに不可欠です。工業および化学アプリケーションでの使用に推奨される pH 電極は、サンプルからの損傷に耐えられるガラス本体、および電極を目詰まりをから防ぎサンプルとのより良好な接触を提供する Sure-Flow またはオープンジャンクションが適しています。
化学的検証、品質管理、および製造保証などに特化した工業および化学アプリケーション用 pH 電極をご使用ください
電極は、サンプルからの損傷に耐えられるガラス本体、および電極の目詰まりを防ぐ Sure-Flow またはオープンジャンクションが適しています。
[G] = ガラス本体
[E] = エポキシ本体
品質管理および品質保証ラボでのサンプル分析は、規制や製品開発上の要件を満たすため、製品の一貫した検証を必要とします。消費者向け製品の品質管理アプリケーションに推奨される pH 電極は、電極を目詰まりから防ぐ Sure-Flow またはオープンジャンクションが適しています。
化粧品、ローション、オイル、ベビー用品、健康用品などの検査には、消費財アプリケーション用 pH 電極をご使用ください。
電極は、サンプルからの損傷に耐えられるガラス本体、および電極の目詰まりを防ぐ Sure-Flow またはオープンジャンクションが適しています。
[G] = ガラス本体
[E] = エポキシ本体
環境変化を調査するためにフィールドにいる場合でも、一般住民に影響するスプレーや農薬を調査している場合でも、リアルタイムのサンプル分析は現場で不可欠です。環境アプリケーションに推奨される pH 電極は、ROSS またはダブルジャンクション銀/塩化銀参照、および耐久性を強化するためのエポキシ本体を有し、サンプルとのより良好な接触を実現するために再充填可能である必要があります。
海水、河川、湖沼、流出水、雨水、および土壌などの環境アプリケーション pH 電極をご使用ください。
電極は耐久性を高めるためにエポキシ本体を有する必要があります:また、ROSS またはダブルジャンクション銀/塩化銀参照を有し、サンプルとのより良好な接触を実現するために再充填可能である必要があります。
[G] = ガラス本体
[E] = エポキシ本体
サンプルの希釈および検証に浄水または純水を使用することは、日常のラボ環境で不可欠です。推奨される pH 電極は ROSS またはダブルジャンクション銀/塩化銀参照を有し、サンプルとのより良好な接触を実現するために再充填可能である必要があります。
ラボの一般測定でサンプルを希釈する際は、浄水および純水用 pH 電極をご使用ください。
[G] = ガラス本体
[E] = エポキシ本体
主な電極 | その他の電極 | |
---|---|---|
pH と温度 | 8302BNUMD [G] 8107BNUMD [E] | 9107BNMD [E] |
低メンテおよび高耐久性エポキシ本体 | GD9106BNWP [E] | 9106BNWP [E] GS9106BNWP [E] |
長寿命&耐薬品性 | 8102BN [G] 8102BNUWP [G] | 9102BNWP [G] 9102DJWP [G] |
目詰まり耐性 | 8172BNWP [G] 8165BNWP [E] | GS9106BNWP[E] 9172BNWP [G] 9165BNWP [E] |
頑丈なバルブ型および耐薬品性 | 8104BN [G] 8104BNUWP [G] | 9104BNWP [G] 9162BNWP [G] |
電極のタイプ、特性、および適合性は、適切な pH 電極を選択する際の決定要件です。pH 電極は、お客様のアプリケーションを満たすよう、ガラス製またはエポキシ製本体、さまざまな電極本体スタイル、充填タイプ、参照、ジャンクション、およびコネクターで提供されています。
pH および ORP 測定の精度と信頼性は使用する装置に左右されます。お客様が必要とする特性、性能、仕様、および予算に基づいて最適な製品を特定する方法をご確認ください。
精度と信頼性を損なうことなく、フィールドで pH および ORP を測定できます。当社のハンディメーターは堅牢かつ防水性で、困難なアプリケーションに必要な信頼性の高いパフォーマンスを提供します。
当社は、お客様の測定ニーズを満たす緩衝液、電極保存液、電極クリーニング液、ラボ緩衝液キット、および電極内部液を提供しています。お客様のプロセスに必要な緩衝液および溶液をお求めください。
Knowledge Base: Certificates of Analysis and SDS for Orion, ROSS, AQUAfast, AquaMate, and AquaSensors products.
Orion Meters Software and Upgrades
Thermo Scientific Orion benchtop and portable meters are designed to help deliver accurate, consistent results, day after day. Boost productivity by upgrading your software today.