レオメーターアクセサリー
あらゆるレオロジー測定に対応する高性能ツール
必要なアクセサリーでレオロジー解析を拡張することにより、さまざまな条件下で正確な測定を実施できます。当社は、包括的で適応性の高いレオロジーソフトウェアに加えて、迅速かつ柔軟なサンプル分析を可能にするよう設計された構成が多様な製品ポートフォリオを展開しています。
HAAKE RheoWinソフトウェア
レオメーターの操作を迅速かつ簡単にする、パワフルかつ直感的なソフトウェアです。この操作性に優れたソフトウェアは、装置の制御、測定ルーチンや評価ルーチンの開発、およびデータの評価に役立ちます。本ソフトウェアはあらゆるレベルのユーザーに対応するよう設計されており、オプションのソフトウェアモジュールは、個々のラボの特有な要求事項に対応できるよう設計されています。
HAAKEレオメーター用の温度モジュール
個々のアプリケーションに必要な特定の温度モジュールを入手できます。当社の提供する多様なプラグアンドプレイモジュールは、広範な温度範囲をカバーしており、電気モジュール、液体制御モジュール、ペルチェ温度モジュールなど、各自のニーズに合ったモジュールを利用できます。
HAAKEレオメーターの測定ジオメトリー
測定ジオメトリーについては、コーン、プレート、パラレルプレート、共軸シリンダー、ダブルギャップシリンダー、ベーン、スパイラルピンローターなど、個々のサンプルに応じて必要なものを選択できます。当社の測定ジオメトリーでは自動認識機能として「コネクトアシスト」が採用されており、スチール、チタン、耐薬品性ハステロイ™、使い捨てアルミニウムなど、さまざまな材質や滑り止め用にサンドブラスト加工ないしセレイテッドの表面仕上げが施されているため、多種多様なサンプルを正確に測定することができます。
アプリケーション固有の測定セル
HAAKE MARSレオメーター用の紫外線硬化測定セル
サンプル特性が光化学硬化反応の前、中、後でどのように変化するかを、さまざまなタイプの紫外線硬化セルを用いて調査できます。 
HAAKE MARSレオメーター用のトライボロジー測定セル
Thermo Scientific HAAKE MARSレオメーターでは、ボールオン3プレートのトライボロジー測定ジオメトリーによる摩擦および潤滑特性の測定が可能です。
HAAKE MARSレオメーター用温度チャンバー
この温度試験チャンバーは、Thermo Scientific HAAKE MARSレオメーターでレオロジー測定を実施する際に、対応可能な最大限の範囲にわたって、正確かつ均一なサンプルの温度制御を保証します。
HAAKEレオメーター用の圧力セル
高圧下で実施するレオロジー試験には、当社のHAAKE MARS、HAAKE MARS iQ、HAAKE Viscotester iQレオメータープラットフォーム用の圧力セルのポートフォリオをご利用いただけます。
HAAKE MARS 40/60レオメーターを用いて界面レオロジーを実行するためのデュヌイリングまたはバイコーンセットアップ
レオメーターにデュヌイリングまたはバイコーン測定ジオメトリーを組み合わせることで、界面せん断粘度や界面貯蔵および損失弾性率といった、重要な界面レオロジー特性を定量的に測定できます。 
HAAKE MARSレオメーターを用いた曲げおよび破断試験によるテクスチャー分析
3点曲げツールは、幅広い材質において、曲げおよび破断時の挙動の調査を可能にします。
レオロジーと分光法テクニックの組み合わせ
HAAKE MARS40/60レオメーターと、フーリエ変換赤外(FT-IR)分光法、ラマン分光法、光学顕微鏡などのテクニックを組み合わせて用いることで、サンプルに関するより多くの情報を収集できます。こうしたマルチモーダルテクニックを利用すると、同時に2つの異なる分析手法でデータを収集でき、時間の節約と測定条件の同一化が可能です。
HAAKE MARS 40/60レオメーター用Rheonautモジュール
レオロジー特性に併せて、FT-IR分光法を用いて分子レベルでの構造変化を同時測定することにより、製剤開発とプロセスの最適化を加速できます。
HAAKE MARS 40/60レオメーター用のRheoRamanモジュール
応力や歪みが加えられた物質の挙動を分析するレオロジー測定と、サンプルの微細構造に関する情報を取得できるラマン分光法とを組み合わせた同時測定が行えます。
HAAKE MARS 40/60レオメーター用のRheoScopeモジュール
サンプルのレオロジー特性と微視的構造の変化を測定することにより、製剤開発を高速化し、プロセスの最適化や製品の加工性を向上させることができます。
レオメーターについて学べるe-learning
食品、ポリマーなどの分野におけるレオメーターのアプリケーションや、レオロジーの基礎、当社レオメーターの特長など、20タイトル以上の幅広いオンデマンド・コンテンツを日本語版にてご用意しております。ぜひご視聴ください。