Search Thermo Fisher Scientific
柔軟性に優れたThermo Scientific HAAKEレオロジーソリューションをラボに導入することによって、今日の変化し続ける新規材料のさまざまな試験の要求事項に迅速に対応することが可能となります。HAAKEレオメーターおよび粘度計による流れおよび変形特性の測定は、流体や半固体に止まらず固体材料に対しても正確に機能するよう設計されており、今日の品質管理、製品開発、研究用途で求められる再現性のあるデータを迅速に提供します。
HAAKEレオメーターおよび粘度計は、簡単かつ直感的に操作できるように設計されており、全てのステップでオペレーターに的確なガイドを提供することで、失敗のない測定を可能にします。ユーザーの体験する操作性とワークフローは「コネクトアシスト」テクノロジーによってさらに強化されており、直感的なタッチスクリーンディスプレイでは、装置から直接送信された測定結果を簡単に視覚化できます。
HAAKE Viscotester iQのタッチスクリーン
Thermo Scientificのレオメーターおよび粘度計は、ユーザーを問うことなく、再現性のある結果を迅速に取得できるよう設計されています。またオペレーターは当社の最先端ソフトウェアを用いて、標準化された再現可能な測定手順(SOP)を作成することが可能であり、迅速かつ簡単なビデオと写真のガイダンスも統合されているため、必要な回答に即座にたどり着くことができます。
HAAKE RheoWinソフトウェアの写真ガイダンス
HAAKEレオメーターおよび粘度計は、日々の測定で生じるさまざまな課題の克服に求められる正確性、性能、安定性についての高い要求事項を満たすよう設計されています。当社の装置は、高性能な材質を用いることで、振動を減衰させ温度膨張を最小化するよう設計されており、耐薬品性にも優れています。
ローターは”コネクトアシスト”に対応しており、クイックフィットカップリングと自動認識が可能
HAAKEレオメーターおよび粘度計ではモジュラー設計が採用されているため、要求事項のの変化に応じて、各種のアプリケーションや新規試験の要求事項に簡単かつ迅速に適合させることができます。温度モジュール、アプリケーションに特化した測定セル、測定ジオメトリーなどのアクセサリーをユーザーが追加することで、要求事項の変化に応じて機能を拡張することができます。
HAAKE MARS iQレオメーターとアクセサリー
Thermo Scientific HAAKE RheoWin測定および評価ソフトウェアは、MARS iQ、MARS、Viscotester iQレオメーターのオペレーションを簡単に行えるよう、ユーザーをガイドすることで、コストのかかる測定エラーやデータ分析エラーの削減に貢献します。ユーザーフレンドリーなソフトウェアは、初心者であればデフォルト設定のまま装置をセットアップでき、熟練したレオロジストには関連する測定パラメーターへの完全なアクセスを提供しますまたユーザーは、さまざまなアプリケーションに合わせて、標準化された再現可能な測定手順を簡単にセットアップできます。
HAAKE RheoWinのジョブマネージャー画面
当社は、さまざまなアプリケーションに対応するためのソフトウェアモジュールとして、21 CFR part 11準拠ソフトウェアを始め、界面レオロジー、ポリマー固有レオロジーなどを実施するための専用オプションを多数提供しています。
オプションのHAAKE RheoWin 21 CFR Part 11ソフトウェアモジュールは、米国食品医薬品局の厳格な要求事項に準拠できるよう、研究と品質管理の両面でユーザーを支援します。ここでは、ユーザー管理システム、ファイル整合性、監査証跡、電子署名の機能を提供することで、電子記録の整合性が常に確保されます。
HAAKEプロセス制御レオメーター(PCR)は、粘度およびメルトフローインデックス(MFI)の連続リアルタイム測定を高速フィードバックループ付きで実施するためのもので、生産ラインまたはポリマーリサイクルラインにおけるポリマーのオンライン品質管理のプロセス制御に使用されます。この設計は、危険性のない生産環境と危険性のある生産環境での、押出ラインおよび溶融パイプラインに適しています(防爆仕様も用意されています)。ストリームに戻るオプションにより、溶融物の損失や廃棄物が回避されます。本ソフトウェアは、簡単なメニューナビゲーションを通じてオペレーターをサポートするだけではなく、メルトインデックスインフォメーションセンターなど、すべてのプロセス関連情報を明確に表示するための機能も装備されています。
HAAKEオンラインプロセス制御レオメーター
食品、ポリマーなどの分野におけるレオメーターのアプリケーションや、レオロジーの基礎、当社レオメーターの特長など、20タイトル以上の幅広いオンデマンド・コンテンツを日本語版にてご用意しております。ぜひご視聴ください。