サイエンスを成し遂げるために必要なすべてのもの
各モデルのさまざまなアクセサリで最適なラボ用純水装置システムを構成できます。
交換用消耗品
交換用のカートリッジ、フィルター、UVランプ、および洗浄/滅菌溶液は、ラボ用水が使用目的を満たすか、それを上回ることを確保するために不可欠です。カートリッジの寿命をモニタリングし、消耗品を交換することで投資を保護し、純水システムを維持することで、最適な精製性能を実現できます。
カートリッジ
取り付けが容易なBarnsteadカートリッジ
自分で簡単に取り付けられる、さまざまな純水装置システム用のカートリッジを提供しています。システムやモデルによっては、必要な水のタイプを得たり維持するためにカートリッジが必要になる場合があります。たとえば、多くのタイプ1純水装置システムには必要なカートリッジが付属していますが、他のモデルでは、特定の性能を得るために異なるカートリッジが必要になる場合があります。ラボの水質要件に基づいて、その他の性能仕様を満たすオプションのカートリッジを利用できます。当社のカートリッジベースのタイプ1純水装置システム(E-Pure)用に、シングルステップの精製や前処理のニーズに対応するカートリッジおよびフィルターシステムの包括的な製品を提供しています。シンプルなシングルステップ精製には、Bantam純水装置、Hose NippleカートリッジまたはB-Pureカートリッジをご使用ください。
フィルター
Barnstead最終フィルターを、さまざまな純水超純水システムの供給ポイントでご使用ください。
特定の水タイプモデルに応じて、フィルターをさまざまな性能状況に使用できます。これらはプレフィルター、最終フィルター、および滅菌フィルターを使用して、水に溶けない物質から設備やシステムを保護するために不可欠です。Thermo Scientificポイントオブユースフィルターインサートは取り付けがシンプルで、ポイントオブユースシステム用の10インチおよび20インチのプレフィルター、最終フィルター、および滅菌フィルターを含みます。
UVランプ
UVランプは連続的に動作し、正確な総有機炭素の測定を確保します。
紫外線による光化学的酸化は給水中の微量有機物を除去し、微生物を不活性化します。当社のラボ用水システムのUVランプは、185 nmと254 nmの2つの波長の光を発生します。254 nmの光には非常に効果的な抗菌作用があり、細菌のDNAと反応して不活性化させます。185/254 nmの光の組み合わせは有機化合物を酸化させ、総酸化炭素量を5 ppb未満に抑制します。これらのプロセスは細菌汚染の防止に効果的で、有機物を酸化させてTOCレベルの低い純粋なラボ用水を生成します。
供給
GenPure xCAD Plus超純水装置システムディスペンサーの3つの角度
xCAD Plusリモートディスペンサー、または拡張コントロールおよびディスペンサーで、ラボの柔軟性を向上できます。このベンチユニットまたは壁取り付け型ユニットは特定のモデルに対応し、システムから最大8インチ(2.4 m)まで水を供給します。Thermo Scientific手動ディスペンサーキットにより、供給の柔軟性はさらに拡大し、多くのThermo Scientific Barnstead純水装置システムに適合します。このキットには、純水装置タンクに接続する3メートルのコード付きディスペンサーと、0.2ミクロン最終フィルターが含まれます。Barnstead E-Pureシステムにはリモートディスペンサーを利用でき、これはシステムから最大8インチ(2.4 m)まで水を供給し、取り付けブラケットが付属します。
保存
前処理水を保存するためのさまざまなサイズのタンクをご用意しています。
Mega-Pureガラス製蒸留ボトルに蒸留水を安全に保存できます。
ガラス製に代わる軽量で飛散防止のMega-Pureプラスチック製蒸留ボトルに蒸留水を安全に保存できます。
ラボ用水の確保は、複数のアプリケーション用に精製水を常に手元にあるようにするという点で、ラボにとって重要です。30 L、60 L、および100 LのThermo Scientific純水装置システム保存リザーバーを使用して、(対応システムからの)精製水を安全に保存できます。蒸留水の保存では、プラスチック製またはガラス製のBarnstead Mega-Pure保存ボトルが蒸留水を安全に保存します。これらのボトルはBarnstead Mega-Pureガラス製蒸留器に適合し、さまざまな容量をご用意しています。Barnstead MegaPure ACS(自動回収システム)は最大45 Lの水を回収できます。