Search Thermo Fisher Scientific
Barnsteadラボ用純水装置システムには、使いやすさと信頼性を実現するために熟考されたさまざまな機能が搭載されています。システムはカスタマイズを考慮して設計されているため、お客様の独自ニーズに正確に適合します。
ラボ環境のスペースは限られています。当社のThermo Scientific Barnsteadラボ用純水装置システムポートフォリオは設置面積が小さく、多数の設置オプションと柔軟な供給オプションがあるため、ラボ用の純水および超純水をいつでも使用でき、作業スペースを最適化できます。
設置オプションには、キャビネットの下、壁、ベンチ上のほか、ローラーホイール付きの自立型ユニットがあり、移動性に優れています。
水ではなく作業に集中できます。ハンズフリーのリモート供給機能では完全なコントロールが可能で、必要に応じてパラメーターを調整するために一次システムに戻す手間を省けます。xCAD Plusリモートディスペンサー、または拡張コントロールおよびディスペンサーにより、すべてのシステムコントロールを指先で操作でき、柔軟性が向上します。32インチの動作半径は、純水システムから最高8フィートまで水を供給でき、1つにシステムに最大2つディスペンサーを追加できます。3つのすべてから同時に供給することもできます。ベンチタイプと壁掛けタイプで利用できます。
電子制御注入により、容量や流量などの水仕様を設定できます。電子制御式ディスペンサーにより、自動かつ正確に充填と停止を行います。
ラボに必要な最適な水量を満たすため、さまざまなサイズのリザーバーおよび保存タンクをご用意しています。この重要な特長により、その日の作業に応じてすぐに利用できる、前処理された純水または超純水に確実に使用できます。
2種類以上の水が必要ですか?当社のシステムの多くは、お客様のニーズに応じて複数種の水を生成できるように構成されています。ラボに適した構成は、使用する水の種類、保存容量、および流量がラボの要件に適合するよう考慮します。システム構成には、必要なアクセサリや選択するオプションも含まれます。当社のモデル選択ガイドを使用すると、お客様に最適なシステムが見つかります。
純水生成は複数の技術の組み合わせを必要とするステップ・バイ・ステッププロセスで、各技術は特定の汚染物質の除去能という点で異なります。Barnsteadラボ用純水装置システムは複数の技術を相乗的に用いて不純物を除去し、一般して純水を供給します。下の表は、それぞれの技術が除去する不純物を示しています。
試薬用水には、水の純度レベルを示す定量的規格があります。これらの規格は、ASTM(米国材料試験協会)D1193に記述されています。ISO(国際標準化機構)3696。
試薬用水の測定(単位) | タイプ1 | タイプ2 | タイプ3 |
25℃での抵抗率(MΩ cm) | >18 | >1 | >4 |
総有機炭素(ppb) | <50 | <50 | <200 |
ナトリウム(ppb) | <1 | <5 | <10 |
塩素(ppb) | <1 | <5 | <10 |
総シリカ(ppb) | <3 | <3 | <500 |
Barnsteadのシステムとアクセサリにより、部品待ちやサービスの時間を減らして、より多く時間を作業に当てることができます。メディアやカートリッジの容易な補給や、セルフサービスの柔軟性を得られるシンプルなセルフメンテナンス手順、または特定のニーズを満たすサービスプランの活用などを備えたシステムを設計しました。
利便性を重視したシステムです。当社の迅速接続設計による素早いカートリッジ交換は、セルフメンテナンスを簡素化します。さらに、必要なすべての部品およびアクセサリは1つの製品番号で出荷されるため、消耗品の補充の際に便利です。
UVランプを交換することで微生物からシステムを保護し、給水中の有機化合物を酸化させてTOCレベルを適切に保つことができます。このランプ交換は、電球交換と同じくらいシンプルです。
簡素化されたシステムのセットアップと使いやすいラボ用純水装置により、 ボタンを押すだけで、純水および超純水を確実にラボに供給できます。
高度な給水モニタリングは、給水の導電率をモニターする追加の測定セルを使用します。水の状態が設定値を下回る場合、または給水品質に変動があった場合、ユーザーに障害メッセージで警告します。給水の質が不十分だとカートリッジの寿命が短くなるため、この技術は保守の間隔を延長し、コストを削減するのに役立ちます。
見やすい角度のバックライト付き傾斜ディスプレイや、重要なパラメーターの連続モニタリングなどの高度な機能が装備されており、パラメーターが設定から外れた場合にすぐに警告を発します。直感的に操作できるインターフェースは、純度、漏れ、自動シャットオフ、および消耗品のモニタリングを可能にするセンサー、タイマー、およびアラートを使用してシンプルな操作を実現します。
この技術は、総有機炭素(TOC)測定をリアルタイムで連続的にモニタリングおよび記録し、繊細なアプリケーションのもっとも厳しい要件を満たす、またはそれ以上の水質を保証します。フォトセンサーはUVランプの強度を連続的にチェックして、不正確なTOC測定の原因となる紫外線量の低下を防ぎます。
リザーバー循環を備えたシステムは、システム全体を通して水を連続的に循環させ、長期にわたり使用間の純度とカスタム水量を維持します。
純度は当社の最優先事項です。Barnstead純水装置システムは、ラボ用水を精製するフィルターを含めて、未使用のポリプロピレンから製造されているため、有機物が放出する可能性を低減します。接着剤は使用せず、溶接によって製造しています。ヒートスタンプを使用しており、ロット番号や製品番号にインクや染料を使用していません。新しい樹脂を使用し、再生することはないため、粒度が正確です。このような製造品質への取り組みは、確かな保証とグローバルなサービス体制によって支えられています。
未使用のポリプロピレンおよび超音波溶接の接合部および継ぎ目を採用しており、有機物や化学接着剤による汚染を防止します。
当社のカートリッジの高品質樹脂は、アプリケーションのフィルター機能を最大限に高め、カートリッジの寿命を延ばします。