Search Thermo Fisher Scientific
さまざまなモデルと構成から選択できます。以下の5つのカテゴリーから選択すると、インタラクティブな選択ガイドが表示され、お客様のニーズに最適な装置を簡単に見つけることができます。
Thermo Scientific Barnstead純水装置システムを使用して、電気脱イオンから逆浸透および蒸留まで、もっとも重要なアプリケーションや日常的なアプリケーションのニーズを満たすことができます。要件に応じて、一般ラボ用途向けのタイプ2水やタイプ3水、分析およびライフサイエンスアプリケーション向けのタイプ1水、または水タイプの組み合わせを生成する装置システムをご用意しています。お客様の要件を満たす水タイプごとに装置をご覧になり、モデル選択ツールでモデルの詳細情報をご確認ください。
システムの構成によっては、アクセサリやオプションのコンポーネントが必要になる場合があります。見積もりを依頼する際に、これらのアクセサリを必ず明記してください(必須およびオプションのアクセサリは、選択ガイドの各システムに記載されています)。
タイプ1 – 超純水装置システム | タイプ2 – 純水装置システム | タイプ3 – 逆浸透水装置システム | 蒸留水システム | カートリッジシステム |
一般的なアプリケーションと対象分野 | ||||
分析 HPLC ガスクロマトグラフィー イオンクロマトグラフィー ICP分光法 質量分析 原子吸光 総有機炭素 ライフサイエンス ゲノミクス プロテオミクス 免疫学 薬理学 細胞および組織培養 創薬 分子生物学 微生物学 | 一般ラボ用途 オートクレーブ 加湿 ガラス器具の洗浄 一般的なラボ用装置 タイプ1水システムへの給水 培地調製 バッファー調製 化学試薬および生化学試薬の調製 | 一般ラボ用途 オートクレーブ 加湿 ガラス器具の洗浄 一般的なラボ用装置(ウォーターバス、インキュベーターなど) | ライフサイエンス 微生物学 細胞および組織培養 一般ラボ用途 オートクレーブ 加湿 ガラス器具の洗浄 一般的なラボ用装置 タイプ1水システムへの給水 | 一般ラボ用途 オートクレーブ 加湿 ガラス器具の洗浄 一般的なラボ用装置(ウォーターバス、インキュベーターなど) |
概要 | ||||
タイプ1超純水は水の純度がもっとも高く、パイロジェン、ヌクラーゼ、細菌、および微粒子を含みません。 | タイプ2水は、逆浸透、脱イオン、および蒸留プロセスにより生成されます。タイプ1純水装置システム用の優れた給水源となります。 | タイプ3は多くの場合、逆浸透を使用した水の精製を指します。タイプ3水は一般的にウォーターバス、器具洗浄機、オートクレーブ用の精製水、および純水や超純水の給水源として使用されます。 | ラボ用の蒸留水システムは、単一の純水装置の中でもっとも幅広い除去能力を有しています。消耗品は不要です。 | カートリッジシステムはどの純水装置システムにとっても重要なコンポーネントであり、操作とメンテナンスが容易です。 |
流量 | ||||
最大1 L/分~2 L/分 | 最大0.6 L/分~40 L/時 モデルによって異なる | 最大7 L/時~40 L/時 モデルによって異なる | 1 L/時~38 L/時 モデルによって異なる | 最大0.63 L/分~4 L/分 |
容量 | ||||
最大15 L/日~200 L/日 モデルによって異なる | 30 L~100 L モデルによって異なる | 保存容量は30 L~100 L モデルによって異なる | 保存容量は6 L~38 L モデルによって異なる | 給水によって1~30 L/日 |
給水 | ||||
前処理済水または水道水 | 水道水 | 水道水 | 水道水 Megapureの前処理オプション | 前処理済水または水道水 |
モニタリング | ||||
抵抗率/導電率 総有機炭素 | RO透過液およびシステムの抵抗率/導電率 | 給水およびROの導電率 | 抵抗率/導電率 | |
モデル | ||||
GenPure MicroPure E-Pure Smart2Pure LabTower EDI Smart2Pure LabTower EDI | Pacific TII LabTower TII Mega-Pureガラス製蒸留器 従来型蒸留器 | Pacific RO LabTower RO | 従来型蒸留器 Mega-Pure蒸留器 | B-Pure Bantam純水装置 Hose Nippleカートリッジ B-Pureハーフサイズフィルター |