Glass Fiber membrane filter
ガラス繊維メンブレンは目詰まりしづらいため、粘性および粒子濃度の高い液体のための優れたプレフィルターとして使用できます。夾雑物の捕捉能力が高いため、続くダウンストリームで使用するフィルター寿命を伸ばし、全体的な製品コストの改善につながります。標的アプリケーションには、塩、糖、血清、組織ライセート、タンパク質溶液および土壌や地下水などの環境サンプルなど、懸濁性または非溶解性の粒子濃度が高いサンプルが含まれます。
孔径一覧
0.65/0.8 μm0.45 μm0.2 μm0.1 μm
カビ、菌類、酵母の分析、発酵製品の安定化、清澄化、およびプレろ過処理細菌分析、滅菌テスト、清澄化、およびプレろ過処理
滅菌、滅菌テスト、最終ろ過
マイコプラズマの減少、超清浄化
GFメンブレン材質リファレンス
アプリケーション材質特性流量スループット抽出物オートクレーブタンパク質結合
プレろ過
多段ろ過
親水性超高
超高
中~低
適度
条件に一致する製品は見つかりませんでした
カタログ番号ポアサイズ(µm)容量フォーマット 
DS0281-5000約 1 μm1000 mLフィルターディスク(50 mm)選択する
DS0281-75000約 1 μm1000 mLフィルターディスク(75 mm)選択する
DS0281-9000約 1 μm1000 mLフィルターディスク(90 mm)選択する
722-2000約 1 μm200 mL 以下シリンジフィルター選択する