Search Thermo Fisher Scientific
SFCA メンブレンフィルターは CA フィルターとは異なり、界面活性剤または湿潤剤を含まないため、細胞培養培地および血清などタンパク質の吸着を出来る限り望まないアプリケーションのためのダウンストリームの清澄化・滅菌に適しています。
0.65/0.8 μm | 0.45 μm | 0.2 μm | 0.1 μm |
カビ、菌類、酵母の分析、発酵製品の安定化、清澄化、およびプレろ過処理 | 細菌分析、滅菌テスト、清澄化、およびプレろ過処理 | 滅菌、滅菌テスト、最終ろ過
| マイコプラズマの減少、超清浄化 |
アプリケーション | 材質特性 | 流速 | スループット | 抽出物 | オートクレーブ | タンパク質結合 |
細胞培養培地 | 親水性 | 中~高 | 適度 | 低 | 可、湿潤、液体サイクル | 低 |
必要なメンブレンを選択するためには、カラムカテゴリーの一つを選択して製品を分類してください。他の方法でメンブレンを見つけ出すための検索も可能です。「選択する」をクリックすると製品仕様にリンクされます。
カタログ番号 | 孔径 | 容量 | フォーマット | |
---|---|---|---|---|
122-0020 | 0.2 μm | 115 mL | フィルターユニット | 選択する |
155-0020 | 0.2 μm | 150 mL | フィルターユニット | 選択する |
156-4020 | 0.2 μm | 500 mL | フィルターユニット | 選択する |
157-0020 | 0.2 μm | 250 mL | フィルターユニット | 選択する |
158-0020 | 0.2 μm | 1000 mL | フィルターユニット | 選択する |
161-0020 | 0.2 μm | 1000 mL | フィルターユニット | 選択する |
162-0020 | 0.2 μm | 500 mL | フィルターユニット | 選択する |
290-3320 | 0.2 μm | 150 mL | ボトルトップフィルター | 選択する |
290-4520 | 0.2 μm | 150 mL | ボトルトップフィルター | 選択する |
291-3320 | 0.2 μm | 500 mL | ボトルトップフィルター | 選択する |
291-4520 | 0.2 μm | 500 mL | ボトルトップフィルター | 選択する |
292-3320 | 0.2 μm | 1000 mL | ボトルトップフィルター | 選択する |
292-4520 | 0.2 μm | 1000 mL | ボトルトップフィルター | 選択する |
723-2520 | 0.2 µm | 10 mL ~ 100 mL | シリンジフィルター | 選択する |
723-9920 | 0.2 µm | 10 mL ~ 100 mL | シリンジフィルター | 選択する |
724-2020 | 0.2 µm | 10 mL ~ 100 mL | シリンジフィルター | 選択する |
122-0045 | 0.45 µm | 115 mL | フィルターユニット | 選択する |
155-0045 | 0.45 µm | 150 mL | フィルターユニット | 選択する |
156-4045 | 0.45 µm | 500 mL | フィルターユニット | 選択する |
157-0045 | 0.45 µm | 250 mL | フィルターユニット | 選択する |
158-0045 | 0.45 µm | 1000 mL | フィルターユニット | 選択する |
161-0045 | 0.45 µm | 1000 mL | フィルターユニット | 選択する |
162-0045 | 0.45 µm | 500 mL | フィルターユニット | 選択する |
290-3345 | 0.45 µm | 150 mL | ボトルトップフィルター | 選択する |
290-4545 | 0.45 µm | 150 mL | ボトルトップフィルター | 選択する |
291-3345 | 0.45 µm | 500 mL | ボトルトップフィルター | 選択する |
291-4545 | 0.45 µm | 500 mL | ボトルトップフィルター | 選択する |
723-2545 | 0.45 µm | 10 mL ~ 100 mL | シリンジフィルター | 選択する |
723-9945 | 0.45 µm | 10 mL ~ 100 mL | シリンジフィルター | 選択する |
724-2045 | 0.45 µm | 10 mL ~ 100 mL | シリンジフィルター | 選択する |