Search Thermo Fisher Scientific
アシンメトリック型 PES(aPES)メンブレンは、流速が高く、低タンパク質吸着性で、ダウンストリームの清澄・滅菌にご利用できます。培地、血清および増殖などの細胞培養アプリケーションに適しています。Nalgene Rapid-Flow の孔径 0.2 μm の aPES メンブレンは、Stem cell 試験が実施検証済みで、滅菌を必要とする液体培地に推奨されます。孔径 0.1 μm のメンブレンはマイコプラズマ除去を想定しており、孔径 0.45 μm のメンブレンは清澄化のためのプレフィルターとして使用することができます。
0.65/0.8 μm | 0.45 μm | 0.2 μm | 0.1 μm |
かび、菌類、酵母の分析、発酵製品の安定化、清澄化、およびプレろ過処理 | 細菌分析、滅菌テスト、清澄化、およびプレろ過処理 | 滅菌、滅菌テスト、最終ろ過
| マイコプラズマの減少、超清浄化 |
アプリケーション | 材質特性 | 流量 | スループット | 抽出物 | オートクレーブ | タンパク質結合 |
細胞培養培地 | 親水性 | 高 | 高 | 低 | はい | 低 |
必要なメンブレンを選択するためには、カラムカテゴリーの一つを選択して製品を分類してください。検索ボックスを使用することも可能です。「選択する」ボタンをクリックすると製品仕様にリンクされます。
カタログ番号 | 孔径 | 容量 | フォーマット | |
---|---|---|---|---|
565-0010 | 0.1 μm | 150 mL | フィルターユニット | 選択する |
566-0010 | 0.1 μm | 500 mL | フィルターユニット | 選択する |
567-0010 | 0.1 μm | 1000 mL | フィルターユニット | 選択する |
568-0010 | 0.1 μm | 250 mL | フィルターユニット | 選択する |
298-9020 | 0.2 μm | 5000 mL | ボトルトップフィルター | 選択する |
524-0020 | 0.2µm | 115 mL | フィルターユニット | 選択する |
564-0020 | 0.2 µm | 50 mL | フィルターユニット | 選択する |
565-0020 | 0.2 μm | 150 mL | フィルターユニット | 選択する |
566-0020 | 0.2 μm | 500 mL | フィルターユニット | 選択する |
567-0020 | 0.2 μm | 1000 mL | フィルターユニット | 選択する |
568-0020 | 0.2 μm | 250 mL | フィルターユニット | 選択する |
569-0020 | 0.2 μm | 500 mL | フィルターユニット | 選択する |
595-3320 | 0.2 µm | 500 mL | ボトルトップフィルター | 選択する |
595-4520 | 0.2 µm | 500 mL | ボトルトップフィルター | 選択する |
596-3320 | 0.2 µm | 150 mL | ボトルトップフィルター | 選択する |
596-4520 | 0.2 µm | 150 mL | ボトルトップフィルター | 選択する |
597-3320 | 0.2 µm | 1000 mL | ボトルトップフィルター | 選択する |
597-4520 | 0.2 µm | 1000 mL | ボトルトップフィルター | 選択する |
720-1320 | 0.2 μm | 2 mL ~ 10 mL | シリンジフィルター | 選択する |
725-2520 | 0.2 μm | 10 mL ~ 100 mL | シリンジフィルター | 選択する |
124-0045 | 0.45 μm | 115 mL | フィルターユニット | 選択する |
165-0045 | 0.45 μm | 150 mL | フィルターユニット | 選択する |
166-0045 | 0.45 μm | 500 mL | フィルターユニット | 選択する |
167-0045 | 0.45 μm | 1000 mL | フィルターユニット | 選択する |
168-0045 | 0.45 μm | 250 mL | フィルターユニット | 選択する |
169-0045 | 0.45 μm | 500 mL | フィルターユニット | 選択する |
295-3345 | 0.45 μm | 500 mL | ボトルトップフィルター | 選択する |
295-4545 | 0.45 μm | 500 mL | ボトルトップフィルター | 選択する |
296-3345 | 0.45 μm | 150 mL | ボトルトップフィルター | 選択する |
296-4545 | 0.45 μm | 150 mL | ボトルトップフィルター | 選択する |
725-2545 | 0.45 μm | 10 mL ~ 100 mL | シリンジフィルター | 選択する |