Search Thermo Fisher Scientific
Nalgene のクリーニング用品は、化学物質との繰り返しの接触にも耐えられるプラスチック製で出来ており、忙しいラボで長く使用できるように設計されています。シンクからオートクレーブまで、パン、バスケット、バケツ、ピペットウォッシャーなど、当社はラボの洗浄作業に使用するあらゆるクリーニング用品を提供しています。
Nalgene のバケツ、ペール、ストレージタブにはさまざまな構成のものがありますが、すべてに共通する点が一つあります。それは、さまざまな化学薬品や製造向け原料に対する優れたが化学薬品耐性です。
Nalgene のパン、トレイ、バスケットは、ラボでの苛酷な使用を念頭にして、頑丈に作られています。ラボウェアや器具をオートクレーブまたは滅菌する際に使用する、ポリプロピレン製のパン、トレイ、バスケットがあります。
Nalgene のピペットウォッシャーを、再利用可能ピペットの浸漬・洗浄にご利用ください。お手持ちのピペットに最適な丸型ボトル、バスケット、ウォッシャーセットを選択してください。または、三つの部品をそれぞれ購入いただき、お好みの組み合わせでもご利用できます。
Thermo Scientific Nalgene L900 液体洗剤を使用して、すべてのプラスチック製ラボウェアを洗浄しましょう。特にポリカーボネート製のラボウェアの洗浄に向いています。環境にやさしい処方です。説明書に従って使用すれば、ひび割れや応力亀裂、またプラスチックの曇りの原因となりません。
お求めになった Thermo Scientific の Nalgene 製品および Nunc 製品について、適合性証明書をお受け取りいただけます。また、該当する場合は照射証明書もお受け取りいただけます。
テクニカルサポートが必要ですか?ラボ製品に関する技術的なお問合せは、弊社テクニカルサポートまでお問い合わせください。