Search Thermo Fisher Scientific
Nalgeneのバット、トレイ、バスケットは、実験室での過酷な使用を考慮して、頑丈に作られていますNalgeneのバットは、実験器具やその他のアイテムを満載してラボを移動できるよう、縁が丸く、重い壁構造になっています。洗浄用バットから化学物質の二次封じ込めまで、あらゆる用途に使用できます。実験器具や機器のオートクレーブおよび滅菌には、ポリプロピレン製パン、トレイ、バスケット各種から選択します。プラスチック構造は金属バットよりも静かで、へこみや腐食がありません。ポリプロピレン製およびポリエチレン製バットは、ほとんどの酸、塩基、およびアルコールを含むさまざまな実験用試薬およびクリーニング液に対応しています。
Nalgene大型滅菌バット | Nalgeneオートクレーブバット | Nalgene装置/ピペットカバー付き滅菌トレイ | Nalgeneオートクレーブ用バスケット |
オートクレーブ可能なシンク;汚れた実験器具や、洗浄やオートクレーブ用の機器の回収に便利です。頑丈な構造一体成型のハンドルで持ち運びが簡単です。 | オートクレーブ可能なシンク;汚れた実験器具や、洗浄やオートクレーブ用の機器の回収に便利です。頑丈な構造角が丸く、洗浄が簡単です。 | ピペットや実験器具の消毒液浸けにおすすめの横型デザイン。病原体の安全性に関するOSHAおよびその他の規制要件を満たしています。 | オートクレーブ中に少量の実験器具を保管する場合に推奨されます。完全な通気と排水を実現します。 |
ポリプロピレン(PP) | ポリプロピレン(PP) | 充填ポリプロピレン | ポリプロピレン(PP) |
オートクレーブ可能 | オートクレーブ可能 | オートクレーブ可能 | オートクレーブ可能 |
2サイズ | 4サイズ | 1サイズ | 3サイズ |
おおよその寸法 - ヤード・ポンド法 14" x 12" x 6"(10 Qt) 21" x 17" x 5"(22 Qt) | おおよその寸法 - ヤード・ポンド法 10" x 6" x 2"(2 Qt) 10" x 6" x 4"(3 Qt) 13" x 10" x 3"(3 Qt) 13" x 10" x 4"(5 Qt) | おおよその寸法 - ヤード・ポンド法 18" x 6" x 3" | おおよその寸法 - ヤード・ポンド法 6" x 5" x 4" 6" x 7" x 7" 9" x 9" x 9" |
おおよその寸法 - メートル法 36 x 31 x 14 cm(9.5 L) 54 x 44 x 13 cm(20 L) | おおよその寸法 - メートル法 26 x 16 x 6 cm(2 L) 26 x 16 x 10 cm(3 L) 32 x 26 x 7 cm(3 L) 32 x 26 x 11 cm(5 L) | おおよその寸法 - メートル法 45 x 15 x 7 cm | おおよその寸法 - メートル法 16 x 12 x 10 cm 16 x 17 x 18 cm 23 x 23 x 24 cm |
一体成型ハンドル | ハンドルなし | ハンドルなし | ハンドルなし |
カバーなし | カバーなし | カバーはバットの溝にフィットします | ヒンジ付きカバー |
保存に適していません | 保存に適していません | 保存に適していません | 保存に適していません |
コンプライアンスに関する記述はありません | コンプライアンスに関する記述はありません | 血液媒介病原体に対する保護として使用するためのOSHA 29 CFR 1910.1030、NIHおよびFed Regバイオハザードガイドラインなどに準拠 | コンプライアンスに関する記述はありません |
Nalgene大型滅菌バット | Nalgeneオートクレーブバット | Nalgene装置/ピペットカバー付き滅菌トレイ | Nalgeneオートクレーブ用バスケット | |
酸(希釈/弱酸) | E | E | E | E |
酸^(濃縮/強酸) | G | G | G | G |
アルコール(脂肪族) | E | E | E | E |
アルデヒド | G | G | G | G |
アルカリ | E | E | E | E |
エステル | G | G | G | G |
脂肪族炭化水素 | G | G | G | G |
芳香族炭化水素 | N | N | N | N |
ハロゲン化炭化水素 | N | N | N | N |
ケトン | N | N | N | N |
強酸化剤 | F | F | F | F |
化学物質別およびアプリケーションの使用可能温度などの詳細はNalgene化学薬品耐性表を参照するか、Nalgeneテクニカルサポートにお問い合わせください。
E | 20℃で30日間常時暴露しても損傷なし。 |
G | >20℃で30日間常時曝露しても損傷はほとんど、または全くない。。 |
F | 20℃で7日間の常時曝露後に多少の影響あり。 |
N | 非推奨。即座に損傷が生じることがあります。 |
注:このバットはオートクレーブ不可です
お客様のラボアプリケーションに最適なNalgeneコンテナの選択についてのサポートは、当社の化学薬品耐性表をご依頼ください。サポートが必要な場合は、 Nalgene テクニカルサポートまでお問い合わせください。
テクニカルサポートが必要ですか?ラボ製品の技術およびアプリケーションは、当社のtechnicalsupport@thermofisher.comまでお問い合わせください。