Search Thermo Fisher Scientific
Nalgeneのバケツ、ペール缶、保存容器にはさまざまな形状があります。共通しているのはさまざまな実験用化学薬品や製造原料に対して優れたが化学薬品耐性です。
Nalgene HDPE目盛り付きバケツ | Nalgeneオートクレーブ可能目盛り付きバケツ | Nalgene LDPE蓋付きバケット | Nalgene大型シリンダー型HDPEタブ、カバー付き |
優れた耐久性で耐薬品性、目盛り付き | オートクレーブ可能、目盛り付き | 気密性の高いカバーは、血液由来病原体汚染物に対して使用できるOSHA基準を満たし、目盛り付きです | 輸送・保管時の密閉性を高めるポジティブロック式カバー。持ち運びに便利なサイドハンドルにより、持ち上げや保管時の快適性と耐久性が向上しています。 |
高密度ポリエチレン(HDPE) | ポリプロピレン(PP) | 低密度ポリエチレン (LDPE) | 高密度ポリエチレン(HDPE) |
ポリエチレンコーティングのワイヤベイル | ナイロンコーティングのワイヤベイル | ナイロンコーティングのワイヤベイル | 一体成型のハンドグリップ月 |
目盛り付き | 目盛り付き | 目盛り付き | 目盛りなし |
オートクレーブ不可 | オートクレーブ可 | オートクレーブ不可 | オートクレーブ不可 |
注出口 | 注ぎ口なし | 注ぎ口なし | 注ぎ口なし |
カバーなし | カバーなし | 気密カバーは血液由来病原体汚染物に関するOSHA 29 CFR 1910.1030に適合します | ポジティブロック式カバー。食物と飲料物の保存用としてNSF認証取得済み。 |
Nalgene HDPE目盛り付きバケツ | Nalgeneオートクレーブ可能目盛り付きバケツ | Nalgene LDPE蓋付きバケット | Nalgene大型シリンダー型HDPEタブ、カバー付き | |
酸(希釈/弱) | E | E | E | E |
酸^(濃縮/強) | G | G | G | G |
アルコール(脂肪族) | E | E | E | E |
アルデヒド | G | G | G | G |
アルカリ | E | E | E | E |
エステル | G | G | G | G |
脂肪族炭化水素 | G | G | F | G |
芳香族炭化水素( | N | N | N | N |
ハロゲン化炭化水素( | N | N | N | N |
ケトン | N | N | N | N |
強酸化剤 | F | F | F | F |
化学物質別およびアプリケーションの使用可能温度などの詳細はNalgene化学薬品耐性表を参照するか、Nalgeneテクニカルサポートにお問い合わせください。
E | 20℃で30日間常時暴露しても損傷なし。 |
G | 20℃で30日間常時曝露しても損傷はほとんど、または全くない。 |
F | 20℃で7日間の常時曝露後に多少の影響あり。 |
N | 非推奨。即座に損傷が生じることがあります。 |
お客様のラボアプリケーションに最適なNalgeneコンテナの選択についてのサポートは、当社の化学薬品耐性表をご依頼ください。サポートが必要な場合は、 Nalgene テクニカルサポートまでお問い合わせください。
テクニカルサポートが必要ですか?ラボ製品の技術およびアプリケーションは、当社のtechnicalsupport@thermofisher.comまでお問い合わせください。