Preventing cross-contamination
ピペットからサンプルへ
汚染されたピペットや汚染されたチップは、サンプルの汚染の原因になります。
予防法:
  • フィルターチップを使います。
  • 各サンプルのピペッティングごとにチップを替えます。
  • ピペットを定期的にクリーニングします。
サンプルからピペットへ
サンプルやサンプルからのエアロゾルが、ピペットのチップコーンから入り込むことがあります。
予防法:
  • 液体がピペット本体に入り込むのを防ぐために、ピペッティング中はピペットを垂直に保持します。
  • プッシュボタンはゆっくりと放します。
  • エアロゾルによる汚染を避けるために、フィルターチップ、または強制置換方式のピペットとチップを使用します。
サンプルからサンプルへ(キャリーオーバー)
サンプルの残りが、チップ内で次のサンプルと混ざり、間違った試験結果が得られる原因になる可能性があります。
予防法:
  • サンプルごとにチップを替えます。
  • ピペットが汚染されている疑いがある場合は、適切な方法でクリーニングし、必要に応じてオートクレーブします。
このガイドをナビゲートする:
Liquid handling
Proper pipetting techniques
Ergonomics
Maintenance & service