Search Thermo Fisher Scientific
当社のThermo Scientific™ Nalgene™ プラスチック製三角フラスコ、ろ過フラスコ、およびメスフラスコとキャップは、通常のガラス製フラスコの正確さにプラスチックの壊れにくさを兼ね備え、優れた耐薬品性を持っています。
化学薬品耐性、強度、および透明度が得られるこれらのフラスコは、滴定、試料調製、および培地の保存にご使用いただけます。
Nalgene ろ過フラスコは転倒防止のための角度が付いたチューブ差込口を持ち、一体成型により完全な真空状態に対応しますので、ガラス製フラスコを置き換えることができます。
これらのフラスコはガラスよりも軽量で壊れにくく、優れた化学薬品耐性を示し、さらに液漏れと汚染が防止できます。
Enhance productivity through innovative general labware products. Our proven lab consumables will meet your specialized application needs, and help you maintain a clean, safe, and efficient laboratory.