ラボのガラス製分液ロートの代替品
ガラスよりも安全な代替品
ガラス製ロートをプラスチック製に置き換えることでラボの安全性が向上します。軽量で耐久性のある Thermo Scientific™ Nalgene™ ロートの製品ラインナップは各種のロート形状と種類を備え、ラボの効率性と安全性を改善します。
各種カテゴリーのロート類
当社のラボ用ロートはラボにおけるガラス製ロートの安全で効率的な代替品です。軽量で耐久性の高い Thermo Scientific Nalgene の一般的なロートの製品群には、ブフナー型、分析用、粉末用および多目的ロートが含まれます。
デリケートなガラス製分液ロートは非常に脆く破損しやすいため、ガラス製に代えてプラスチック製の分液ロートを使用することは安全性を増すだけではなく経済的でもあります。軽量で耐久性のある Thermo Scientific Nalgene 分液ロート製品のラインナップにはポリプロピレン製および FEP 製の製品が含まれます。
サポート