Search Thermo Fisher Scientific
ポリプロピレン、ポリメチルペンテン、ポリエチレン、および PFA を含む多種多様なプラスチックと種類が用意されています。当社のプラスチック製ラボ用ビーカーの容量は 30 mL から 4 L までです。 ガラス製のビーカーを当社の割れにくく粉々に砕けないラボ用ビーカーに置き換えることで、正確さを損なうことなくラボの安全性を高めることができます。
耐薬品性、耐熱性、および注ぎ口の設計により、Thermo Scientific™ Nalgene™ グリフィン浅型ビーカーは目盛り付きビーカーとして申し分なく長期にわたってお使いいただけます。ラボ用プラスチック製ビーカーに関する ISO/DIN 7056 国際標準を満たしている当社のポリプロピレン製およびポリメチルペンテン製ビーカーによって正確な計量ができます。
Thermo Scientific Nalgene ハンドル付きビーカーは、酸、塩基、脂肪族アルコール、アルデヒド、エステル、酸化剤、炭化水素、ケトン、アルカリ、および高温に耐性があります。 信頼性の高いサポートと分注操作が可能なため、汚染の心配なく研究に専念できます。
お求めになった Thermo Scientific の Nalgene 製品および Nunc 製品について、適合性証明書と該当製品には滅菌証明書をお渡しします。