Search Thermo Fisher Scientific
Nalgene メスフラスコはガラスに代わる安全な製品です。日常的な研究室の作業で、壊れたり、欠けたり、飛散したりすることはありません。軽量で取り扱いが容易なプラスチック製ロートをご使用ください。容量測定の簡素化:プラスチック製メスフラスコ内の液体はメニスカスを形成しないので、液面を水平にすることで混乱やエラーを回避します。各フラスコは個別に手で校正、刻印、容量充填線とインクが施されており、製品寿命までASTM E228/ISO 384 Class B精度を維持します。
Thermo Scientific Nalgeneメスフラスコは、ラボグレードの高品質ポリプロピレン共重合体(PPCO)およびポリメチルペンテン(PMP)素材から製造されており、さまざまなラボアプリケーションで低溶出性を実現します。さまざまなラボ用化学薬品との低コストで優れた化学的適合性を実現するには、ポリプロピレンをお選びください。PMPを使用すると、化学薬品耐性と透明性も向上します。Nalgene液漏れ防止*保証により、液漏れのない性能が得られます。
Nalgene PPCO容量フラスコ スクリューキャップ付き | Nalgene PMP容量フラスコ スクリューキャップ付き |
低コスト、乳白色、 優れた化学薬品耐性 | より透明で 耐薬品性 |
スクリュー式キャップ | スクリュー式キャップ |
刻印およびインク充填ライン | 刻印およびインク充填ライン |
50 mL~1,000 mL | 50 mL~1,000 mL |
PPキャップ付きPPCOフラスコ | PPキャップ付きPMPフラスコ |
半透明色 | 半透明色 |
ASTM E288およびISO 384, Class Bの精度要件に適合 | ASTM E288およびISO 384, Class Bの精度要件に適合 |
2℃でTC/TD校正済み | 2℃でTC/TD校正済み |
オートクレーブ可能(オートクレーブは精度に影響を与えます) | オートクレーブ可能(オートクレーブは精度に影響を与えます) |
食品用途にPart 21 CFR 177.1520に準拠 | 食品用途の準拠なし |
BPAフリー | BPAフリー |
フタル酸エステルフリー | フタル酸エステルフリー |
Nalgene PPCOメスフラスコ スクリューキャップ付き | Nalgene PMPメスフラスコ スクリューキャップ付き | |
酸(希釈/弱酸) | E | E |
酸^(濃縮/強酸) | G | E |
アルコール(脂肪族) | E | E |
アルデヒド | G | G |
アルカリ | E | E |
エステル | G | E |
脂肪族炭化水素 | G | G |
芳香族炭化水素 | N | N |
ハロゲン化炭化水素 | N | N |
ケトン | N | F |
強酸化剤 | F | G |
化学物質別およびアプリケーション温度別のより詳細な化学ガイドは、化学薬品耐性表またはポスターを参照するか、Nalgeneテクニカルサポートにお問い合わせください。
E | 20℃で30日間の常時曝露後も損傷がない。 |
G | 20℃で30日間の常時曝露後も損傷はほとんど、または全くない。 |
F | 20℃で7日間の常時曝露後に多少の影響あり。 |
N | 非推奨。即座に損傷が生じることがあります。 |
*「液漏れ防止」という用語は、次の基準に適合するThermo Scientific Nalgene製品に適用されます:a)キャップ径が100 mm未満のボトル/フラスコ/ロートのキャップシステムで、水を充填してから反転させた状態で2 psigで2分間加圧します。水漏れがないことを確;b)キャップ径100 mm以上のボトル/ロート/フラスコのキャップシステムで、水を充填してから反転させた状態で15分後に水漏れがないことを確認。注:これらのテストは、他の溶液を使用すると同じテスト結果とならないことがあります。安全にご使用いただくために、ご使用になる前に、必ず使用条件下でテストしてください。Nalgene製品は、対応するNalgeneキャップとの併用時に常温・常圧条件下での液漏れ防止構造になっています。
^酸化酸を除く、「強酸化剤」を参照
化学物質別およびアプリケーション温度別のより詳細な化学ガイドは、Nalgene化学物質耐性ウォールチャートを参照するか、当社にお問い合わせください:
technicalsupport@thermofisher.com