Search Thermo Fisher Scientific
MyGeneChipカスタムアレイプログラムは、単一アレイからの高分解能で再現性の高いデータの取得を可能にし、お客様の特定の研究ニーズに合わせた遺伝子発現およびジェノタイピングソリューションを提供し、トランスレーショナルリサーチを推進します。
ヒト、植物、動物、または微生物のゲノムから選択し、カタログのGeneChip発現アレイ、お客様自身のRNA-Seqデータ、あるいは両方の組み合わせのコンテンツを活用することができます。MyGeneChipカスタムアレイは、選択したアレイフォーマットに応じて、GeneChip Scanner 3000 7G SystemまたはGeneTitan HT Microarray Systemで処理されます。
コンセプトからデザイン完了まで、当社のBioinformatics Chip Design Teamが緊密に連携して、お客様の成功を支援します。Bioinformatics Chip Design Teamは、これまでに1,000以上のカスタムデザインを開発し、何百もの論文を発表してきました。また、標準デザインでも革新的な技術でも、カスタムアレイのニーズをサポートすることが可能です。
RNA解析アプリケーション | |||||
---|---|---|---|---|---|
アレイタイプ | 3' IVT発現カートリッジ | 3' IVT発現スループット(HT)プレート | 遺伝子 | エクソン | タイリング |
アプリケーション | 遺伝子発現 | ハイスループット遺伝子発現 | 全転写産物の遺伝子発現 | 選択的スプライシング | トランスクリプトームマッピング |
アッセイ | 転写産物の3'末端 | 転写産物の3'末端 | 全転写産物のセンス鎖 | 全転写産物のセンス鎖 | 全転写産物の二本鎖 |
利点 |
|
|
|
|
|
DNA解析アプリケーション | ||
---|---|---|
アレイタイプ | リシーケンシング | ジェノタイピング |
アプリケーション | リシーケンシング | 全ゲノムジェノタイピング |
アッセイ | DNAリシーケンシング | SNPゲノムワイド |
利点 | 48時間以内に、最小限のPCRと配列アラインメントで、最大300 kbのユニークで高品質の二本鎖配列を取得することができます。 1つの実験でより多くの情報を得ることができます。合計600 kbまでのSNPを調べ、既知のSNPと新規のSNPの両方を同定します。 長いリード長でキュレーションとアセンブリの時間を最小限に抑えます。 高品質なデータで信頼性が向上します*。
*ハプロイドおよび二倍体のデータを含みます | 植物、動物、微生物を対象とした単一アレイ上での全ゲノムSNP解析により、研究を最大限に高めることができます。 選択した非多型コピー数プローブをSNPアレイ上にタイル状に配置します。 |