COL111642-E-GO-Screen-Flyer-2
SARS-CoV-2 感染により影響を受けるキーパスウェイを特定することは、宿主とウイルスとの相互作用の理解を促します。また、橋渡し研究を行っている研究者の方々が知見を得ることで、重要な発見を行うまでのスピードを加速化させます。 Applied Biosystems Clariom アッセイは、免疫に関連する遺伝子やパスウェイを理解し、迅速かつスケーラブルにその基本的な作用メカニズムの探索を可能にする、トランスクリプトームレベルの新世代プロファイリングツールです。
遺伝子解析製品(試薬・消耗品)のお問い合わせ
Clariom S アッセイ
重要な SARS-CoV-2 感染症の研究に関する知見をより迅速に得る。
  • TNF、IL 6、IL-1B などの関連する免疫学的および炎症性パスウェイを含む、SARS-CoV-2 宿主応答パスウェイに関与する遺伝子レベルの特徴を発見
  • 選択的スプライシングの影響が最も少ないエキソンに焦点を当てたデザインにより、最適化された遺伝子発現レベルを推定可能
  • データ解析は、ターゲット RNA シーケンスよりも短時間
  • 多様なサンプルタイプに対応
  • わずか 100 pg のトータル RNA から使用可能
Clariom D アッセイ
SARS-CoV-2 感染研究のためのバイオマーカー発見をトランスクリプトームレベルの解析から加速させる。
  • トランスクリプトーム全体を包括的にカバーしており、遺伝子レベルとエキソンレベルの両方で、複雑な宿主応答の特徴を迅速に識別16 の公的データベースをソースとする >540,000個を超える転写産物から開発
  • コーディング遺伝子や長鎖ノンコーディング(lnc)RNA の発現解析や選択的スプライシングの迅速な発見
  • RNA seq によって検出されない、レアな低発現の転写産物を検出
  • ハイフィデリティーバイオマーカーの迅速かつ容易な発見を導く
  • 血液、細胞、新鮮な組織/凍結組織など、さまざまな種類のサンプルに対応しており、わずか 100 pgのトータルRNAから使用可能
Clariom GO Screen
大量サンプル解析のためのハイスループット低コストソリューションサービスは、迅速な結果を得るために認定サービスプロバイダーを通じて提供されます。
  • Clariom GO Screen ヒトアレイは、他のターゲットテクノロジーよりも遺伝子発現解析のスピードを 20 倍に増加可能
  • SARS-CoV-2 感染に対する細胞応答を評価することで、潜在的医薬品の特性評価が可能
  • 細胞溶解物を直接用いてアッセイを行うことが可能
TAC ソフトウェア
TAC(Transcriptome Analysis Console)ソフトウェアは、迅速な解析が可能できる無料ソフトウェアで、実用的な結果が短時間で得られます。
  • 無料でご利用が可能
  • 関心のある遺伝子やパスウェイに焦点を当てて解析可能発現変動した遺伝子群がどの生物学的パスウェイに関わっているかを可視化
  • 使いやすい生物学者または臨床研究者のために設計された、直観的に使えるデータ解析ソフトウエア
  • コーディング遺伝子と長鎖ノンコーディング(lnc)RNA の相互関係を探索可能
  • 複雑な選択的スプライシングを検出し、スプライシング結果からアイソフォームの推定を行うことで、結果をわかりやすく可視化
  • バイオインフォマティクスの高度な機能
  • 査読済み文献での 600 を超える引用