Search Thermo Fisher Scientific
Invitrogen Platinum GenoType Tsp DNA ポリメラーゼは、好熱性細菌由来の組み換え DNA ポリメラーゼです。ジヌクレオチド反復遺伝子座のジェノタイピング用の遺伝子組み換え耐熱性ポリメラーゼ(Tsp)です。酵素は、独自の抗体と結合し、室温でのポリメラーゼ活性を抑制します。
増幅したジヌクレオチド反復領域のサイズ決定に困難が生じることがあります。これは、Taq DNA ポリメラーゼが、しばしばテンプレート非依存のヌクレチオドを PCR 生成物(一つまたは複数のアデノシンなど)に付加するためです。余分なヌクレチオドを含む PCR アンプリコンの断片は異種であり、使用する逆方向プライマーの配列に依存します。
Platinum Genotype Tsp DNA ポリメラーゼは、余分なテンプレート非依存ヌクレチオドの PCR 生成物への付加において活性の低下を示します。この酵素の特性により、PCR でジヌクレオチド反復による遺伝子座ジェノタイピングを行う際に、研究者は正しい対立遺伝子のサイズを決定できます。
5′-GTGTCTT tail(さらに PIG-tail プライマー)によって修飾された逆方向プライマーには、しばしば Taq DNA ポリメラーゼを使用して、余剰ヌクレチオドの付加を促進し、対立遺伝子同定を容易にします [1]。これらの修飾された逆方向プライマーによって、余剰ヌクレオチドの付加が増加しますが、Platinum GenoType Tsp DNA ポリメラーゼでは試験した遺伝子座の対立遺伝子同定は影響を受けません。そのため、Platinum GenoType Tsp DNA ポリメラーゼは、ジヌクレオチド反復マイクロサテライトの PCR ジェノタイピングに対する、標準的または修飾された逆方向プライマーのどちらにも有効です。
標準プライマーセット | 修飾プライマーセット | |||
---|---|---|---|---|
Tsp DNA ポリメラーゼ | Taq DNA ポリメラーゼ | Tsp DNA ポリメラーゼ | Taq DNA ポリメラーゼ | |
試験したプライマーセット | 81 | 62 | 19 | 19 |
n パターンのアンプリコン (余剰ヌクレオチドなし) | 97% | 2% | 58% | 0% |
n および n+1 パターンのアンプリコン(混合) | 3% | 50% | 42% | 16% |
n+1 パターンのアンプリコン (余剰ヌクレオチドあり) | 0% | 48% | 0% | 79% |
以下の表に、Tsp DNA ポリメラーゼと Taq DNA ポリメラーゼの特性の比較を記載します。
特長 | Tsp DNA ポリメラーゼ | Taq DNA ポリメラーゼ |
---|---|---|
3’ エキソヌクレアーゼ | いいえ | いいえ |
5’ エキソヌクレアーゼ | いいえ | はい |
エクステンダーゼ活性 | 低減 | はい |
増幅範囲 | 0.5 kb | 5 kb |
分子量 | 70 kDa | 94 kDa |
ジェノタイピング用の 5′-GTGTCTTtail を含む逆方向プライマー | 必要なし | 推奨 |
Tsp DNA ポリメラーゼは、500 bp より大きい DNA 断片の増幅には適していません。5’ エキソヌクレアーゼを除去し、エクステンダーゼ活性を低減させる変異体は、長いフラグメントを増幅する酵素の能力も低下させます。
Platinum Tsp DNA ポリメラーゼは、抗体があらかじめ結合されており、約 72 °C で変性します。PCR の最初の段階で変性すると、酵素が活性化し、自動ホットスタート PCR が必要となります。Tsp 抗体は、Platinum Taq DNA ポリメラーゼに使用されているものとは異なることに注意してください。
PCR 酵素とマスターミックス – さまざまな PCR 酵素と試薬からお客様のアプリケーションにあった製品をお選びください。
PCR 学習ツール – PCR 酵素、サーマルサイクラー、PCR プラスチック製品に関するテクニカルリソースが見つかります。
PCR および合成サポートセンター – エンドポイント PCR および cDNA のアプリケーションに関するヒント、トラブルシューティング、リソースを提供しています。
お問い合せ – PCR 酵素やマスターミックスに関するご質問は、当社のテクニカルアプリケーション専門家に Email または電話でお問い合わせください。