ELISA用マッチング済抗体ペアキット
マッチング、事前滴定、最適化を実施済みの抗体ペアキットを幅広くご用意しています 。サイトカイン、ケモカイン、増殖因子、シグナル伝達経路ターゲット、および免疫学、炎症、がん、心血管疾患、および神経変性疾患研究に関連のあるタンパク質を正確に定量できます。品質確認済みの抗体ペアからバッファーおよび検出用試薬まで、ヒト、マウス、ラット、ブタ、ニワトリの検体を研究対象とするイムノアッセイを独自に開発する際に必要な試薬を提供しています。
ELISA用抗体ペアの特長
  • 品質—信頼性の高い抗体、マッチング済みの抗体ペア、そして実績ある検出用試薬
  • 使いやすさ—シンプルなプロトコールと最適化済みの試薬
  • 柔軟性—多重検出テクノロジー(蛍光、吸光度、または化学発光)が利用可能
  • コスト削減—コート済みのプレートが含まれている既製のready-to-useなELISAキットに比べ、数分の一の価格
お客さま独自のイムノアッセイを構築できます
抗体ペアキットを使用することで、お客さま独自のELISA、またはマッチングされた抗体ペアを利用するあらゆるアッセイプラットフォームのアッセイを構築できます。本キットは、血清、血漿、細胞培養上清、細胞のライセート、組織のホモジネート、尿、脳脊髄液(CSF)など、様々なタイプのサンプルで使用できるように設計されています。利便性を高めるため、調製済みで使いやすいバッファー、および抗体ペアキットとの使用に最適化された試薬を含む、抗体ペア用のバッファーセットもご用意しております。各抗体ペアキットは、ELISAプレート10枚分(細胞内ターゲットの場合5プレート分)に十分な試薬が含まれています。
Novex抗体ペアを使ってELISAを構築する
代表的なキットの内容:
  • 捕捉抗体
  • 検出抗体
  • 組換えスタンダード
  • HRPコンジュゲート
詳細はこちら:
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.