Search Thermo Fisher Scientific
テトラサイクリンで制御された哺乳類発現システムは、CMVプロモーターとテトラサイクリン耐性オペロンを利用して、転写を効果的に抑制したり抑制を解除したりすることで、タンパク質発現の調整可能な制御を可能にします。
当社は、テトラサイクリンリプレッサータンパク質を発現する発現ベクター、システム、細胞株など、誘導可能な哺乳類のタンパク質発現用の幅広い製品を提供しています。これらの細胞株は、抑制状態では極めて低い定常発現レベルを示し、テトラサイクリンによる誘導により高い発現を示します。
Gibco Expi293 Inducible Expression System Kitは初めての浮遊HEK293誘導発現システムであり、リークを回避するための厳密な制御を確保しながら、発現レベルを調節する機能を提供します。これで、タンパク質発現をコントロールできるとともに、 高収量とタンパク質発現までの迅速な時間(わずか5~7日)を実現できます。