not-thebrain
トランスフェクションが難しい哺乳類細胞株、動物モデルを使用しているか、あるいは単に効率の良い遺伝子導入を希望する場合、弊社の ViraPower™ 製品群はトランジエント発現にも安定発現にも理想的です。弊社は2つの ViraPower™ システム(1つは レンチウイルス発現用、もう1つはアデノウイルス発現用)を提供しています。両方のシステムは効率が良く、RNAi あるいは発現コンストラクトに対して再現性の高い導入法を提供します。両ウイルスシステムは、あらゆる哺乳類細胞における目的の遺伝子あるいはショートヘアピンRNA配列を安全で効率良く導入、発現できるように増殖力を欠損したウイルス粒子を作製できます。
機能解析用レンチウイルス発現システム
ViraPower™ Lentiviral Expression Systemにより、標的遺伝子を標的細胞ゲノムに安定導入することができるため、機能研究に最適です。弊社のViraPower™ HiPerform™ Expression Kitは、次のことが可能になる特殊なエレメントを含むベクターが含まれた、すべてが包括されたキットです。
  • 高力価
  • 4-fold higher expression
タンパク質産生用アデノウイルス発現システム
ViraPower™Adenoviral Expression Systemは、高レベルタンパク質生成のために標的遺伝子をin transに導入します。ViraPower™ Adenoviral Gateway® Expression Systemは、高レベルのトランジエント遺伝子発現を、どんな哺乳類細胞タイプでも迅速で簡単に提供します。
  • 時間を節約し、ハンズオンクローニングの手間を省きます
  • Recover your clone with > 95% efficiency
  • Transiently express your gene in dividing and non-dividing cells from the CMV or your own promoter