Search Thermo Fisher Scientific
哺乳動物タンパク質の一過性発現システムは、柔軟かつ迅速なタンパク質合成が可能です。このシステムは、E. coli、酵母、昆虫細胞などを宿主とした発現システムと比較して、より多くの自然な折りたたみや翻訳後修飾( グリコシル化など)を受けた組換えタンパク質を合成できるため、ヒトなど哺乳動物のタンパク質発現に最適です。
The most widely used transient expression system | Novel FreeStyle™ MAX reagent used for both 293 and CHO transient transfection | Highest protein yields, most cost-effective system | |
---|---|---|---|
FreeStyle™ 293 System | FreeStyle™ MAX 293 System | Expi293™ System | |
Cells | FreeStyle™ 293-F | FreeStyle™ 293-F | Expi293-F™ |
Media | FreeStyle™ 293 Medium | FreeStyle™ 293 Medium | Expi293™ Medium |
Transfection reagent | 293Fectin™ | FreeStyle™ MAX | ExpiFectamine™ 293 Transfection Kit |
Positive control vector | pCMV•Sport-βgal | pCMV•Sport-βgal | Antibody-expressing vector |
Maximum working culture Density | 2 x 106/mL | 2 x 106/mL | 6 x 106/mL |
Cell density for transfection | 1 x 106/mL | 1 x 106/mL | 2.5 x 106/mL |
Protein yield* | 20–200 mg/L | 20–200 mg/L | 20–1,000 mg/L |
Order now |
*Typical yield of human IgGs
NEW | タンパク質発現 サポートセンター タンパク質発現実験のヒント、トラブルシューティング、リソースについてご参照ください。 |