Search Thermo Fisher Scientific
以下の NuPAGE®ゲル切り替えガイド を使用することで、Tris- Glycine ゲルまたはTricineゲルから適切なNuPAGE®ゲルと最適化したバッファーへの切り替えを、簡単かつシンプルに行えます。現在ご使用のゲル濃度を左欄で確認していただき、対応する製品が、より直線的でシャープなバンドが得られる最適なNuPAGE®製品になります。
従来品: | この製品をお勧めします: | |
---|---|---|
Tris-Glycineゲル | NuPAGE®ゲル | バッファーシステム |
4% | NuPAGE® 3-8% Tris-Acetate | トリスアセテート |
6% | NuPAGE® 3-8% Tris-Acetate | トリスアセテート |
10% | NuPAGE® 8% Bis-Tris | MOPS |
NuPAGE® 10% Bis-Tris | MOPS | |
12% | NuPAGE® 10% Bis-Tris | MOPS |
14% | NuPAGE® 12% Bis-Tris | MOPS |
16% | NuPAGE® 12% Bis-Tris | MES |
18% | NuPAGE® 12% Bis-Tris | MES |
4~12% | NuPAGE® 3-8% Tris-Acetate | トリスアセテート |
NuPAGE® 4~12% Bis-Tris | MOPS | |
4-20% | NuPAGE® 4~12% Bis-Tris | MES |
8-16% | NuPAGE® 4~12% Bis-Tris | MOPS |
10-20% | NuPAGE® 12% Bis-Tris | MOPS |
トリシンゲル | ||
10% | NuPAGE® 8% Bis-Tris | MES |
NuPAGE® 10% Bis-Tris | MES | |
16% | NuPAGE® 4~12% Bis-Tris | MES |
10-20% | NuPAGE® 4~12% Bis-Tris | MES |
詳しい情報については、 NuPAGE® プレキャストゲル環境配慮特性ファクトシートをダウンロードしてください。