Search Thermo Fisher Scientific
アミン基はタンパク質分子を修飾する際の最も一般的な標的です。側鎖にアミノ基を持つリジンや、N末端アミンなど、大部分のタンパク質には多くのアミン基が存在しているためです。アミノ基反応性のビオチン標識試薬は、水溶性によって2つのグループ(NHS-エステルおよびSulfo-NHS-エステル)に分けられます。
NHS-エステル ビオチンは荷電基を有しておらず、非水溶性で膜透過性があります。このため細胞外だけでなく細胞内のビオチン標識にも利用することができます。
Sulfo-NHS-エステルは水溶性のため、有機溶媒を使用できないアプリケーションに有用です。細胞表面のビオチン標識試薬にはビオチンSulfo-NHS-エステルがおすすめです。スルホン酸基は荷電を持つため細胞膜透過性はなく、Sulfo-NHS-エステルによるビオチン標識は細胞表面に限られます。
キットカテゴリー | 製品 | 製品の特長 | スペーサーアーム(Å) | 水溶性 | 切断可能 |
---|---|---|---|---|---|
NHS-PEG4-ビオチンおよびビオチン標識キット | PEG4-ビオチンの転移、アミンの標識、および抗体などタンパク質の可溶性を最大限に向上 | 29 | あり | 不可能 | |
Sulfo-NHS-ビオチンおよびビオチン標識キット | 迅速かつ効率的にタンパク質をビオチン標識できるキットです。反応後の標識効率の測定も可能です。 | 13.5 | あり | 不可能 | |
Sulfo-NHS-LC- BiotinおよびBiotinylation Kit | タンパク質標識に最適化されたキットです。反応後の標識効率の測定も可能です。 | 22.4 | あり | 不可能 | |
Sulfo-NHS-SS- BiotinおよびBiotinylation Kit | 標識するビオチンは還元剤での切断が可能なため、標識後にビオチンを除去することが可能です。 | 24.3 | あり | 可能 | |
固相反応用NHS-PEGビオチン標識キット | カラムベースのアプローチで、抗体のビオチン標識やクリーンナップが可能 | 非該当 | 非該当 | 非該当 |