21346-EZ-Link-Amine-PEG2-230
カルボキシル基もまた、アミン誘導体ビオチン分子を用いたビオチン標識の標的となり、カルボキシ末端、アスパラギン酸残基やグルタミン酸残基の側鎖カルボキシル基などが挙げられます。この反応は、カルボジイミドである架橋剤が媒介しアミド結合が形成されます。
お客様のアプリケーションに最良のカルボキシル基ビオチン標識試薬をお選びください。
製品カテゴリ製品製品の特長スペーサーアーム(Å)水溶性切断可能細胞膜透過性
アミン-PEG-ビオチン試薬EDCを介してカルボキシル基のビオチン標識を行う、短鎖、親水性の試薬
20.4
22.9
あり
あり
不可能
不可能
なし
なし
Amine-PEG11-BiotinEDCを介してカルボキシル基のビオチン標識を行う、長鎖、親水性の試薬53.2あり不可能なし
ビオシチン長鎖ビオチン標識試薬の合成に有用20.1あり不可能なし
ペンチルアミン-ビオチンEDCを介した標識や様々なアッセイ戦略に有用18.9あり不可能なし