Search Thermo Fisher Scientific
デスチオビオチン試薬は、精製用途で使用され、タンパク質などの分子を化学的に標識します。デスチオビオチンはビオチンの一種であり、ストレプトアビジンから緩やかに解離して溶出します。
製品カテゴリ | 製品 | 活性化基 | 標識用途 |
---|---|---|---|
NHS-デスチオビオチン | NHS | 第一級アミン、タンパク質(リジン) | |
Sulfo-NHS-LC-デスチオビオチン | Sulfo-NHS | 第一級アミン、タンパク質(リジン) | |
アミン-PEG4-デスチオビオチン | アミン | カルボキシル基(EDC架橋剤を利用) | |
ヒドラジド-PEG4-デスチオビオチン | ヒドラジド | カルボニル基(糖タンパク質の酸化型炭水化物) |