Search Thermo Fisher Scientific
速さおよびサンプル純度は、プロテオミクス研究者にとって主要な関心事であり、サンプル処理とデータ処理をより高いスループットで実現できる方法が求められます。磁性粒子は、様々なアッセイおよびアフィニティー精製に基づいた手法を実施するための便利な固体支持体からなります。カラムまたは遠心分離を使用せずに、96ウェルプレート中の粒子を容易に混合、インキュベート、分離できる装置類が存在するため、常磁性ビーズは特にオートメーション化に適しています。このように操作が軽減されることで、多くのサンプルの迅速な処理、シームレスな統合、およびワークフロー全体との互換性が実現します。
Thermo Scientific™ Pierce™磁気ビーズは、各種のアフィニティー精製法を用いるための、様々なリガンドで誘導体化された高性能な酸化鉄の超常磁性粒子です。ビーズは、ハイスループットな磁性プラットフォームなどの磁性粒子オートメーションプロセッサーを用いた用途のために、デザインおよび検証されています。またビーズは、適切な磁気スタンドを用いた簡単なベンチトップ型アプリケーションのために、プレミアムな性能も実現します。
磁気 ビーズ | アフィニティーターゲット | 磁気ビーズキット |
---|---|---|
抗HA | HAタグ化融合タンパク質 | HA-タグ磁性IP/Co-IPキット |
抗c-Myc | Mycタグ化融合タンパク質 | Mycタグ磁性IP/Co-IPキット |
Ni-NTA | Hisタグ化融合タンパク質 | |
グルタチオン | グルタチオンS-トランスフェラーゼ(GST)融合タンパク質 | |
NHSエステル | アフィニティー精製のための、第一級アミン分子 (タンパク質、ペプチドなど)の共有結合固定 | ダイレクト磁性IPキット |
プロテインA/G | 抗体(Fcを含むIgG) | 古典的磁性IPキット クロスリンク磁性IPキット |
プロテインA | 抗体(Fcを含むIgG) | |
プロテインG | 抗体(Fcを含むIgG) | |
プロテインL | 抗体(κ軽鎖を含むIg) | |
ストレプトアビジン | ビオチンまたはデスチオビオチン | |
二酸化チタン | ホスフォセリン、チロシンまたはスレオニンを含むホスフォペプチド | リン酸化ペプチド濃縮キット |
DNA/RNAやタンパク質のための非常に用途の広い自動化された磁性粒子処理、または広範なソースからの細胞精製を提供する Thermo Scientific™ KingFisher™磁性粒子プロセッサーを使用して、様々なマテリアルからサンプルを効率的に調製してください。革新的な磁性粒子分離技術を用いたこれらのシステムは、卓越した再現性および品質をもたらします。Thermo Scientific BindIt™ソフトウェアにより、KingFisher装置の統合化制御、または遠隔制御が可能になります。すぐに使える BindItソフトウェアプロトコール(.bdz files) は、Pierce磁気ビーズを用いた各種アプリケーションに利用できます。
Pierce磁気ビーズは、 KingFisher™装置で検証されたことに加え、磁性粒子処理用に設計されたその他の装置類と互換性があります(下表参照)。また、ビーズは、適切な 磁気スタンドを用いた手作業による分離にも適しています。
機器 | メーカー |
---|---|
KingFisher™ FlexおよびDuo | Thermo Fisher Scientific |
Biomek™ FX | Beckman Instruments |
Gene-Pure | Bioer |
Chemagic | Chemagen |
Invitrogen™ iPrep™ | 現在、Life Technologies社は Thermo Fisher Scientific社の関連会社です。 |
DNATrak™, Evolution™, MultiPROBE™ II | Perkin Elmer |
Maxwell™ 16 | Promega |
BioCube™ | Protedyne |
Biorobot™, QIAsymphony™, QIAcube™ | Qiagen |
Magna Pure™ LC | Roche |
Genesis FE500™, Freedom EVO™ | Tecan |
Sciclone™ ALH 3000 | Caliper Life Sciences |
Pierce磁気ビーズおよび細胞溶解試薬は、磁性粒子処理および質量分析の装置を使用することにより、プロテオミクス研究の完全なワークフローソリューションをもたします。また、磁気ビーズ手法で得られたほとんどの産物も、電気泳動およびウェスタンブロット法のワークフローに適しています。