Search Thermo Fisher Scientific
スループット、ターンアラウンドタイム、予算のニーズに適したシステムをお選びください。
| Ion GeneStudio S5システム | Ion GeneStudio S5 Plusシステム | Ion GeneStudio S5 Primeシステム |
最大スループット/日(チップタイプ) | 15 Gb | 30 Gb | 50 Gb |
最大スループットでのシーケンスおよび解析の合計所要時間 | 19時間(Ion 540チップ) | 10時間(Ion 540チップ) | 6.5時間(Ion 540チップ) |
対応チップ | Ion 510、520、530、540チップ | Ion 510、520、530、540、550チップ |
柔軟性に優れたスループットとワークフローにより広範なNGSアプリケーションに対応
チップタイプ |
リード数 |
リード長(アウトプット)† | Ion GeneStudio S5システム | Ion GeneStudio S5 Plusシステム | Ion GeneStudio S5 Primeシステム |
ターンアラウンドタイム(シーケンスラン*および分析時間) | |||||
Ion 510チップ | 2~3M | 200 bp(0.3~0.5 Gb) | 4.5時間 | 3時間 | 3時間 |
400 bp(0.6~1 Gb) | 10.5時間 | 5時間 | 5時間 | ||
Ion 520チップ | 4~6M | 200 bp(0.6~1 Gb) | 7.5時間 | 3.5時間 | 3時間 |
400 bp(1.2~2 Gb) | 12時間 | 5.5時間 | 5.5時間 | ||
3~4M | 600 bp(0.5~1.5 Gb) | 12時間 | 5.5時間 | 5.5時間 | |
Ion 530チップ |
15~20M | 200 bp(3~4 Gb) | 10.5時間 | 5時間 | 4時間 |
400 bp | 21.5時間 | 8時間 | 6.5時間 | ||
9~12M | 600 bp(1.5~4.5 Gb) | 21時間 | 8時間 | 7時間 | |
Ion 540チップ | 60~80M | 200 bp(10~15 Gb) | 19時間 | 10時間 | 6.5時間 |
200 bp(20~30 Gb)1日2ラン | N/A | 20時間 | 10**時間 | ||
Ion 550チップ | 100~130M | 200 bp(20~25 Gb) | N/A | 11.5時間 | 8.5時間 |
200 bp(40~50 Gb)1日2ラン | N/A | N/A | 12**時間 |
† >99%のアライメント/測定精度が期待できるアウトプット。アウトプットはリード長とアプリケーションによって異なります。
* シーケンス実行時間は2.5~4時間。
** 最初ののランの解析は、2回目のシーケンスランと同時に実行。
当社の主なパネルおよびアプリケーションの例 | パネル概要 | 1ランあたりのサンプル数* | ||||
Ion 510チップ | Ion 520チップ | Ion 530チップ | Ion 540チップ | Ion 550チップ | ||
がん研究 | ||||||
10 ngのFFPE由来DNAからがんのホットスポットSNVを同定 | 4 | 8 | 26 | 84 | NA | |
52の遺伝子から固形腫瘍に関連するSNV、indel、CNV、遺伝子融合を同定 | 4 | 8 | 26 | NA | NA | |
SNVとインデルのバイオマーカー探索と161遺伝子の全遺伝子シーケンスが可能 | NA | NA | NA | 8 | 16 | |
非小細胞肺がんに関連する遺伝子における希少な体細胞変異の検出 | NA | NA | 8 | 32 | 約60~64 µL | |
複数のがんに関連した遺伝子における希少な体細胞変異の検出 | NA | NA | 1 | 4 | 7~8 | |
免疫応答経路に関連する遺伝子の解析 | NA | 4 | 8 | NA | NA | |
遺伝子発現解析 | ||||||
マウス遺伝子発現の網羅的解析 | NA | NA | 2 | 8 | 16 | |
マウス遺伝子発現の網羅的解析 | NA | NA | 2 | 8 | 16 | |
遺伝性疾患研究 | ||||||
エキソーム全体における希少変異の探索 | NA | NA | NA | 2 | 4 | |
薬物代謝に関連する既知バリアントの解析 | 48 | 96 | 384 | 384 | NA | |
遺伝性疾患関連遺伝子におけるバリアントの同定 | 最大384(パネル内の遺伝子数により異なる) | |||||
リプロダクティブヘルス研究 | ||||||
DNA異数性を胚サンプルから同定 | 16 | 24 | 96 | NA | NA | |
感染症研究 | ||||||
結核菌(TB)の抗生剤耐性に関連するバリアントの同定 | 48 | 84 | 272 | 384 | NA | |
Ion AmpliSeqエボラ研究用パネル | エボラウイルスの同定 | 48 | 84 | 272 | 384 | NA |
混合サンプル中の細菌種の同定 | 24 | 48 | 192 | NA | NA | |
* 1ランまたはチップあたりのサンプル数は参考値です。必要なリード数およびカバレッジの深度に応じて、実際のサンプル数をロードしてください。チップあたりのライブラリ数を増やすと、ライブラリ間でリード数のバランスを取ることが難しくなりますので注意してください。またFFPE組織由来のライブラリは、結果の変動性を高める傾向にあります。まずは少ない数のライブラリを用いて、実際の限界を経験的に確認することをお勧めします。 |