Ion GeneStudio S5システムは、Ion Chefの自動ライブラリおよびテンプレート調製システムと組み合わせることで、柔軟性と拡張性を備えたターゲットシーケンスに適した、合理化された次世代シーケンス(NGS)ワークフローを実現します。
  • さまざまなシーケンシング速度を提供する3つのモデル
  • スループットのニーズに応じて、小規模プロジェクトから大規模プロジェクトまで単一の装置で対応できる、複数のシーケンスチップオプション
  • オンコロジーからリプロダクティブヘルス研究まで、あらゆるアプリケーションをカバーする幅広いメニュー
高速、中高速、最高速モデルを選択可能
さまざまなシーケンス速度を提供する、S5、S5 Plus、S5 Primeの各モデルを、ラボのニーズに応じて選択できます。
たとえば540チップを使用する場合、S5でのシーケンスと分析に要する時間は19時間、S5 Plusでは10時間、S5 Primeでは6.5時間です。
ラボのニーズに合わせたシーケンス
どのようにして単一装置をシームレスに拡張し、複数のアプリケーション、スループット、データアウトプットに対応しているのでしょうか?その答えはチップにあります。
Ion Torrentシーケンスチップは、ワークフローの合理化に寄与すると同時に、幅広い研究用途に対応する柔軟性も備えています。まず、実行する必要のあるサンプル数と、それぞれのアプリケーションに最適なデータアウトプットを検討します。次に、スループットまたはアプリケーションのニーズに適したシーケンスチップを選択するだけです。ランあたりのリード数の範囲は2から1億3,000万に及びます。
優れた汎用性により、小規模プロジェクトにも大規模プロジェクトにも対応できます。
発見しようとするあらゆるアプリケーションに対応します
Ion Torrent NGSシステムがサポートする幅広いアプリケーションをご覧ください。
がん研究
Oncomineアッセイは、複数のバイオマーカータイプ(融合、挿入/欠失(indel)、一塩基変異、およびコピー数変異)のNGS解析および発見を可能にし、がん研究用に設計された、最適化されたバイオインフォマティクスおよびレポーティングを備えたシンプルで拡張性に優れたシーケンスを含むエンドツーエンドのワークフローの一部です。
リプロダクティブヘルス研究
Ion Torrent NGSソリューションは、将来の生殖に関する意思決定において重要な科学的知見をもたらします。
感染症と微生物研究
微生物の多様性を解明し、病原体の発生を研究し、抗生物質耐性に関連している可能性のある変異を特定します。スループットと精度の向上、ロングリードの利点を活用し、最適化されたサンプル調製や拡張性に優れたシンプルなデータ解析ワークフローにより、微生物の迅速かつ正確なシーケンスが可能です。
複雑な疾患と遺伝性疾患
当社の包括的NGSソリューションは、遺伝子と環境の組み合わせが自己免疫疾患や神経変性疾患、その他多くの複雑な疾患の発症にどのように影響しているかを理解するための研究に、特に適しています。
ヒト個人識別(HID)
Ion ChefシステムとIon GeneStudio S5システムを、最適化されたPrecision IDライブラリ調製、テンプレート調製、シーケンスキット、法医学に関連するパネルと組み合わせることで、研究室での法医学的DNA解析および表現型解析にターゲットNGSを採用することをこれまで以上に簡単にします。
アグリゲノミクス
育種に関連する特性を明らかにし、増加する世界人口に食料を供給するという課題への取り組みを支援します。植物および動物のジェノタイピングアプリケーション用の当社の機器、試薬、およびソリューションは、シンプルで拡張性に優れた、手頃な価格のNGSを実現し、優れた農業革新の推進をサポートします。
Ion AmpliSeq Designer
上記のリストにあなたのアプリケーションがありませんか?Ion AmpliSeq Designerは、Ion Torrent次世代シーケンス用のカスタムパネルを作成できるオンラインプライマーデザインツールです。生殖細胞系疾患の研究者は、このツールを使用して、テスト済みの遺伝子のカタログからIon AmpliSeq On-Demandパネルを作成し、より小さな反応サイズで受け取ることができるため、効率的かつ便利にパネルデザインを繰り返し実施すことができます。