Search Thermo Fisher Scientific
Invitrogen ProcartaPlex 이뮤노어세이는 Luminex 기기 플랫폼에서 멀티플렉스 단백질 정량을 위한 항체 기반의 마그네틱 비드 시약 키트 및 패널입니다. 이 어세이는 600개 이상의 사이토카인, 케모카인, 성장 인자와 인간, 생쥐, 쥐, 비인간 영장류, 개, 돼지 및 기타 종에서 얻은 단백질 표적을 커버합니다. 90 가지가 넘는 사전 구성된 멀티플렉스 패널(2 ~ 80-plex) 중에서 선택하거나 단일 분석 키트를 혼합하여 맞춤형 멀티플렉스 어세이를 생성할 수 있습니다.
사전 구성된 패널 | 믹스 & 매치 | Simplex 키트 |
---|---|---|
단일 샘플에서 최대 80개의 분석물에 대한 정량적 멀티플렉스 어세이를 위해 마그네틱 비드를 사용하며 이미 규명된 생물학적 관련 질병을 정의하는 패널입니다. 결합력, 교차 반응 및 간섭에 대한 광범위한 테스트를 통해 최적의 성능과 재현성을 제공합니다. | 맞춤형 혼합 패널은 원하는 표적에 따라 맞춤형 결과를 제공합니다. 원하는 종, 샘플 유형, 사용하는 기기를 제공하기만 하면 됩니다. 그런 다음 분석물 목록에서 선택하면 분석을 수행하는 데 필요한 모든 시약이 포함된 맞춤형 패널을 구성할 수 있습니다. | 당사의 어세이 카탈로그에서 고객의 멀티플렉스 어세이 패널을 구성하도록 설계된 개별 분석물 검출용 비드 세트입니다. 어세이를 수행하는 데 필요한 모든 non–target-specific 시약이 들어 있는 ProcartaPlex Basic 키트를 사용하여 다양한 Simplex 키트를 조합하고 실행할 수 있습니다. |
사용 가능한 사전 구성 패널 검색 | 맞춤형 패널 구성 | 사용 가능한 Simplex 키트 검색 |
ProcartaPlex 어세이는 최고의 유연성을 제공합니다. Simplex 어세이를 직접 선택하여 혼합하거나 온라인 Invitrogen ProcartaPlex 패널 구성 도구를 사용하여 원하는 패널을 설계할 수 있습니다. 관심 있는 분석물을 선택하시면 필요한 패널에 가장 효과적인 솔루션에 대한 권장 사항을 즉시 수신할 수 있습니다. 각 맞춤형 패널에는 사전 혼합된 포획 비드, 사전 혼합된 검출 시약, 단백질 표준물질 및 버퍼를 포함하여 분석을 수행하는 데 필요한 모든 시약이 함께 제공됩니다. 어떤 솔루션이 적합한지 확실하지 않은 경우 패널 구성 도구를 사용하여 관심 표적에 대한 맞춤형 및 카탈로그 옵션을 찾아보십시오.
ProcartaPlex 패널 구성 도구 및 선택 도구를 사용하여 관심 있는 분석물을 선택하고 패널을 구성할 수 있습니다.
연구용으로만 사용하십시오. 진단용으로는 사용할 수 없습니다.