스크리닝 및 고효율 편집을 위한 Cas9 Lentivirus
Invitrogen LentiArray Cas9 Lentivirus는 형질 주입이 어려운 세포를 포함하여 다양한 세포 유형에서 안정적인 Cas9 nuclease 발현을 유도하는 효율적인 방법을 제공합니다. LentiArray Cas9 Lentivirus 구조에는 nuclear localization signal 2개와 함께 human codon에 최적화된 Cas9가 포함되어 효율적으로 핵 내로 전달될 수 있게 합니다. 이 CRISPR-Cas9 Lentivirus는 Cas9 발현 세포의 안정적인 풀을 생성하거나 안정적인 Cas9 발현 클론을 분리하는 기능을 제공합니다.
LentiArray Cas9 Lentivirus는 LentiPool 및 LentiArray CRISPR 라이브러리를 사용한 스크리닝 응용 분야 또는 LentiArray CRISPR gRNA 또는 TrueGuide 합성 gRNA를 사용한 타겟 유전자 실험에서 사용할 수 있습니다.
CRISPR 바이러스 전달 시스템의 즉시 형질 도입 가능한 구성 요소
Invitrogen LentiArray Cas9 Lentivirus의 구조를 보여주는 맵
Invitrogen LentiArray Cas9 Lentivirus map
이 CRISPR 바이러스 전달 시스템에서, Lentivirus 구조의 EFS promoter는 Cas9 단백질 발현을 유도하고, blasticidin 내성 유전자를 통해 형질 도입 세포를 간단히 선택할 수 있습니다. Nuclear localization signal 외에도 인코딩된 Cas9 nuclease는 Cas9 단백질을 쉽게 검출하기 위한 V5 epitope tag도 포함합니다.
Cas9 Lentivirus 제품 주문하기
LentiArray Cas9 Lentivirus는 1x107 TU/mL에서 즉시 사용 가능한 Lentivirus가 높은 역가로 제공되며 두 가지 크기로 사용할 수 있습니다. Cas9 발현 풀을 생성하고 안정적으로 Cas9을 발현하는 클론을 분리하려면 100 μL 크기를 선택하십시오. Single gene targeting 또는 스크리닝 응용 분야에서 동시 형질 주입이 필요한 경우에는 더 큰 1 ml 크기를 선택하십시오.
또한 실험에서 전사 및 항생제 선택 조건을 최적화하기 위한 Invitrogen LentiArray CRISPR positive/negative control Lentivirus를 주문하십시오. 
CRISPR-Cas9 Lentivirus에 대한 리소스 및 지원