Search Thermo Fisher Scientific
Cas9 플라스미드 |
All-in-one CRISPR-Cas9 Vector를 이용해 실험을 진행할 때에는 Invitrogen GeneArt Nuclease Vector Kit를 사용하십시오. 본 제품은 Cas9 nuclease cassette와 targeted RNA (gRNA) cloning cassette 모두에 적용할 수 있으며, 단일 구성의 Cas9 플라스미드로부터 원하는 유전자 자리를 편집할 수 있습니다.
이 제품은 CRISPR-Cas9 벡터 설계, 제작 및 증식에 필요한 시약을 함께 제공하며, transfection된 개체를 선별하거나 증식하는데 필요한 리포터도 포함하고 있습니다.
도움말: CRISPR 편집이 처음인 경우 Cas9 DNA 플라스미드가 아닌 TrueGuide 합성 gRNA를 TrueCut Cas9 단백질과 함께 사용하는 것이 좋습니다. Ribonucleoprotein (RNP) complex는 형질 주입 즉시 활성화 되며 CRISPR 플라스미드에 비해 핵에서 더 빠르게 제거되어, off-target effect 또는 DNA integration이 줄어듭니다.
그림 1. GeneArt CRISPR nuclease vector map 벡터는 target-specific crRNA를 인코딩하는 이중 가닥 DNA 올리고를 쉽게 클로닝하기 위해 그림과 같이 5-bp 5’ 돌출부가 있는 선형화 형태로 제공됩니다. 맵은 (A) OFP 리포터 및 (B) CD4 리포터를 사용한 벡터로 표시됩니다. gRNA, Cas9 및 리포터가 동일한 벡터에서 발현됩니다. Cas9는 핵 국소화 신호(NLS1 및 NLS2)를 통해 핵으로 유도됩니다.
그림 2에는 CRISPR 벡터 생성 및 세포 발현에 필요한 3단계 워크플로우가 요약되어 있습니다.
그림 2. GeneArt CRISPR Nuclease Vector Kit의 활용을 위한 워크플로우. 타겟 특이적 crRNA를 위한 DNA 올리고 코딩을 Cas9 Nuclease Vector로 어닐링 및 클로닝한 후 벡터는 E. coli 세포로 transfection됩니다. E. coli는 원하는 CRISPR 클론에 대해 스크리닝된 다음 유전자 편집 및 분석을 위해 세포 내로 transfection됩니다.
올인원 CRISPR 플라스미드 시스템용 GeneArt CRISPR Nuclease Vector Kit를 사용하는 것 외에도 별도의 Cas9 플라스미드 및 gRNA 플라스미드를 선택할 수 있습니다.
Cas Nuclease 발현 및 gRNA 클로닝 벡터에 사용되는 플라스미드는 오픈 액세스 리소스(예: 비영리 글로벌 플라스미드 저장소인 Addgene)에서 얻을 수 있습니다. gRNA 발현을 위한 자체 플라스미드를 생성하려면 자체 gRNA 염기서열을 포함한 oligonucleotide와 함께 FastDigest 제한 및 클로닝 효소가 필요할 수 있습니다.
당사는 플라스미드 분리 및 정제용 PureLink Expi Endotoxin-Free Maxi 플라스미드 정제 키트와 함께 One Shot MAX Efficiency DH5a T1R 화학적 적격 세포와 같은 Cas9 플라스미드의 증식을 위한 다양한 적격 E. coli 세포를 제공합니다.