Search Thermo Fisher Scientific
Cas9 nuclease |
CRISPR-Cas9 유전자 편집 실험에서 Cas9 nuclease가 gRNA에 결합하여 특정 유전체 타겟 염기서열에서 DNA 이중 가작의 절단을 유도합니다. Cas9 효소의 기능이 작동하려면 이 타겟 염기서열이 원하는 절단 위치 부근에 proto-spacer adjacent motif (PAM) 부위가 있어야 합니다. Cas9 nuclese가 실험 설계 및 선호 워크플로우에 맞는 여러 가지 형태로 제공되므로, 정밀한 DNA 분할 및 knockout을 수행할 수 있습니다.
Cas9 단백질 | Cas9 mRNA | Cas9 플라스미드 | Cas9 Lentivirus | |
설계 용도 | 대부분의 CRISPR 연구 및 전임상 응용 분야 | 안정적 세포주 생성 | ||
주요 이점 |
|
|
|
|
주요 제한 사항 | 없음 | 번역 필요 |
| 바이러스 transduction에 대한 세포 반응 가능성 |
권장 도입 방식의 옵션 | Lipofectamine CRISPRMAX Transfection Reagent | Lipofectamine MessengerMAX Transfection Reagent | Lipofectamine 3000 Transfection Reagent | Lentivirus Transduction |
| ||||
자세히 알아보기 | Cas9 단백질 옵션 | Cas9 mRNA 옵션 | Cas9 Lentivirus 옵션 |
플라스미드 및 mRNA 형식과 대조적으로 당사의 TrueGuide 합성 gRNA와 복합체를 형성한 TrueCut Cas9 단백질의 형질 주입은 전사와 번역 단계를 생략하여 실험에서 Cas9 효소의 편집 효율을 크게 높일 수 있습니다. 또한 CRISPR 플라스미드는 72시간 이상 세포에 남아 있고 off-target effect를 최소화시킬 수 있지만, TrueCut Cas9 단백질은 24시간 내에 세포에서 제거되어 타겟 이탈 효과를 최소화합니다.
그림 1. CRISPR-Cas9 유전자 편집 형식 비교. Cas9 및 가이드 RNA는 DNA, RNA 또는 사전 형성된 ribonucleoprotein (RNP) complex 형태로 세포에 전달될 수 있습니다. 플라스미드 DNA 벡터(왼쪽 상단)를 사용할 때 Cas9 유전자는 먼저 핵에서 전사하여 세포질로 내보낸 후 번역해야 하며 mRNA/gRNA 혼합(아래쪽)을 번역해야 합니다. 당사의 TrueGuide 합성 gRNA와 결합된 TrueCut Cas9 단백질과 같은 시약 단백질 복합체(오른쪽 위)는 이러한 사전 단계(즉, 전사 및 번역)를 생략하여 더욱 간단하고 효율적인 유전자 편집이 가능합니다.