Transfection은 CRISPR ribonucleoprotein(RNP), DNA, RNA 분자를 세포로 전달하는 과정입니다. CRISPR-Cas9 워크플로우의 까다로운 단계 중 하나가 CRISPR-Cas9 구성 요소를 선택한 세포 주에 효과적으로 전달하는 방법인 transfecition 단계입니다. 다양한 CRISPR 전달 방법이 있지만 가장 적절한 방법은 응용 분야에 따라 다릅니다. 
CRISPR transfection 솔루션 선택 가이드
Neon Transfection System과 Invitrogen Lipofectamine 시약 제품군 사이에서 Thermo Fisher Scientific은 모든 CRISPR transfection에 필요한 일체의 솔루션을 제공합니다. 각 제품을 통해 최적화된 프로토콜이 전달의 용이성과 높은 transfection 효율을 위해 개발되었습니다. 아래의 가이드를 탐색하여 고객의 유전자 편집 워크플로우 요구에 가장 적합한 제품을 찾아 보십시오.
모든 transfection 제품 살펴보기
Transfection 워크플로우의 모든 단계에 맞는 제품을 빠르게 검색하고 구매할 수 있습니다.
Transfection 제품 구매하기
CRISPR 전달 방법
Lipid nanoparticle-mediated transfection을 비롯하여 electroporation 및 microinjection과 같은 물리적 방법 등 여러 CRISPR 전달 방법이 있습니다. 
CRISPR lipofection
Lipid nanoparticle-mediated transfection이라고도 알려진 lipofection은 liposome이라고 하는 작은 세포 구조체를 통해 CRISPR DNA, RNA 또는 RNP를 타겟 세포의 세포질에 전달하는 과정입니다.
Lipofectamine 형질 주입 시약은 광범위한 세포 유형에 대한 간편한 CRISPR-Cas9 전달에 사용됩니다. Lipofectamine CRISPRMAX Cas9 형질 주입 시약은 TrueCut Cas9 단백질 및 TrueGuide 합성 sgRNA를 포함한 RNP를 전달하기 위한 프리미엄 솔루션입니다.
product box and tubes containing Lipofectamine CRISPRMAX Cas9 Transfection Reagent
CRISPR 전기천공법
The Neon Transfection System including instrument and accessories
형질 주입이 어려운 세포를 형질 주입하기 위해 종종 사용되는 전기천공법은 타겟 세포에 전류를 가하여 세포막에 작은 구멍을 만듭니다. 이 구멍을 통해 CRISPR-Cas9 성분이 세포에 진입할 수 있습니다.
Neon 형질 주입 시스템은 일차, 줄기 세포 및 형질 주입이 어려운 세포를 포함한 모든 포유류 세포의 CRISPR-Cas9 형질 주입을 위한 탁월한 선택입니다. 
CRISPR 렌티바이러스 형질 도입
렌티바이러스 형질 도입은 렌티바이러스 벡터를 사용하여 핵산을 세포 내로 전달합니다. Cas9 렌티바이러스가 세포 내에 진입하면 CRISPR-Cas9 시스템이 세포 DNA를 수정합니다. 이에 따라 유전자가 이식된 이 숙주에서는 계속해서 유전자 변형이 발현됩니다. 렌티바이러스 형질 도입은 CRISPR 변형 관심 염기서열을 지속적으로 발현하는 안정적인 세포주를 만드는 데 종종 사용됩니다. 