차세대 Cas9 효소는 최대 CRISPR 편집 효율 달성
TrueCut Cas9 단백질은 다양한 유전자 타겟 및 세포 유형에서 지속적으로 높은 CRISPR 편집 효율을 제공하도록 설계되었습니다. TrueCut Cas9 단백질은 기능적, 타겟 특이적 편집 복합체를 생성하기 위해 guide RNA(gRNA)와 결합해야 합니다. 이러한 Cas9 단백질-gRNA 복합체는 전사 및 변역 단계를 생략하므로 편집 효율이 향상됩니다.
Cas9 단백질 선택 가이드
Invitrogen TrueCut Cas9 Protein v2 tube and box
TrueCut Cas9 단백질 v2
CRISPR 편집 효율을 최대화하도록 설계된 차세대 wild-type Cas9 단백질
용도:
줄기 세포 및 일차 세포 편집을 비롯한 대부분의 CRISPR 연구 분야
주문하기
Invitrogen TrueCut HiFi Cas9 Protein tube and box
TrueCut HiFi Cas9 단백질
특이성을 향상하면서 높은 효율을 유지하도록 설계된 Cas9 변이
용도:
정밀한 편집이 필요하거나 타겟 이탈 효과에 민감한 CRISPR 실험
주문하기
Gibco CTS TrueCut Cas9 Protein bottle and box
CTS TrueCut Cas9 단백질
임상 개발에서 요구되는 더 엄격한 사양에 따라 제조된 wild-type Cas9 단백질
용도:
임상 연구 및 응용 분야
자세히 알아보기
TrueCut Cas9 단백질 v2를 통한 높은 CRISPR 편집 효율
TrueCut Cas9 단백질 v2는 최대 CRISPR 편집 효율을 제공하도록 설계된 차세대 wild-type Cas9 단백질입니다.
  • 탁월한 편집 효율 - 표준, 일차, 줄기 및 면역 세포를 포함하여 테스트된 모든 세포 주에서 지속적으로 높은 타겟 적중 편집 효율을 제공합니다(T 세포에서 >90% 편집 효율).
  • 우수한 성능 - 경쟁사 대비 까다로운 타겟에서 최대 2배 높은 편집 효율을 제공합니다.
  • 고품질 - ISO 13485 인증 품질 관리 시스템으로 제조됩니다.
TrueCut Cas9 단백질 v2 샘플 데이터
TrueCut Cas9 단백질 v2를 사용한 CRISPR 유전자 편집은 최대 90%의 기능적 knockout을 통해 인간 일차 T 세포에서 견고한 편집 효율을 달성하였습니다.
Multiple graphs showing gene knockout efficiency in T cells transfected with TrueCut Cas9 Protein v2 and TrueGuide gRNA for two genes
그림 1. TrueCut Cas9 단백질 v2 및 TrueGuide 합성 gRNA를 사용한 T-세포 수용체 knockout. 인간 일차 T 세포는 Neon Transfection System을 사용하여 T 세포 수용체 알파(TRAC) 또는 베타(TRBC) 영역에 대해 TrueCut Cas9 단백질 v2 및 TrueGuide 합성 gRNA로 transfection되었습니다. (A)GeneArt Cleavage Detection Assay 및 (B) Attune NxT 유세포 분석기를 사용한 % T 세포 수용체-음성(TCR) 세포 측정을 통해 편집 효율을 측정했습니다. 두 가지 방법 모두 knockout 효율이 TRAC의 경우 90%, TBC의 경우 80%를 초과했습니다.
TrueCut Cas9 단백질 v2는 유전자 및 세포주 전반에서 일관된 성능을 제공합니다.
Three bar graphs showing the efficiency of gene editing in cancer cell lines transfected with TrueCut Cas9 Protein v2 and TrueGuide Synthetic gRNAs for three genes
그림 2. 암 세포에서 강력한 편집 효율 제공. 3개의 유전자에 대한  TrueGuide 합성 gRNA와 negative control은 TrueCut Cas9 단백질 v2와 복합체를 이룹니다. RNP 복합체는 Lipofectamine CRISPRMAX Cas9 transfection 시약을 사용하여 A549, U2OS 또는 MDA-MB231 세포에 전달됩니다. Transfection 72시간 후 GeneArt Genomic Cleavage Detection Assay (GCD)또는 Ion Torrent 차세대 염기서열분석(NGS)을 사용하여 세포를 수확하고 분할 효율(indel%)을 테스트했습니다. 테스트된 모든 유전자와 세포 주에서 분할 효율이 높게 나타났습니다.
Two-panel bar graphs showing high TrueCut Cas9 Protein v2 editing efficiency when using either lipid transfection or electroporation.
그림 3. 세포 유형 및 전달 방법 전반에서 일관된 CRISPR 편집 효율 제공. 부착 세포주(A549, HepG2), 부유 세포(THP1), 일차 면역 세포(일차 인간 T 세포)를 포함한 4개의 대표 세포 유형을 CRSPRMAX 시약 또는 Neon Transfection System을 통해 형질 주입했습니다. RNP 복합체는 TrueCut Cas9 단백질 v2 및 TrueGuide positive/negative control sgRNA로 구성됩니다. 테스트 된 모든 세포 유형 및 분석법에서 TrueCut Cas9 단백질 v2에 대한 편집 효율이 높게 나타났습니다.
TrueCut Cas9 단백질 v2는 경쟁사 Cas9 효소 대비 최대 2배 더 높은 유전자 편집 효율을 지속적으로 제공합니다.
Two bar graphs comparing CRISPR editing efficiency between TrueCut Cas9 Protein v2 and a Cas9 protein from another supplier
그림 4. 다른 Cas9 효소와 Invitrogen Cas9 비교. TrueCut Cas9 단백질 v2 및 해당 TrueGuide 합성 gRNA를 사용하여 유전체 편집을 수행하였습니다. 복합체는 (A) A549 및 (B) MDA-MB231 세포 주에서 최적화된 transfection 프로토콜 및 Lipofectamine CRISPRMAX transfection 시약을 사용하여 전달되었습니다.  PRKCG-T1 및 CMPK1-T1 등의 까다로운 유전자 자리에서도 다른 공급 업체의 제품 및 프로토콜에 비해 Invitrogen 시스템에서 분할 효율이 일관되게 더 높았습니다.
Off-target effect 감소를 위한 TrueCut HiFi Cas9 단백질
CRISPR-Cas9 시스템은 타겟 및 PAM 부위 내에서 일부 염기 쌍 불일치에 대한 내성이 있기 때문에 유전체 편집 실험은 off-target effect, 즉 유전자 내의 다른 부위에서 의도하지 않은 indel을 유발할 수 있습니다. 이러한 타겟 이탈 효과는 표현형에 영향을 줄 수 있으므로 이를 모니터링하고 최소화하는 것이 중요합니다.
TrueCut HiFi Cas9 단백질은 높은 CRISPR 편집 효율을 유지하면서 off-target effect를 크게 줄여 특이성을 개선합니다. High-fidelity Cas9 효소는 Cas9와 타겟 DNA 사이의 상호작용을 불안정하게 하는 점 돌연변이를 포함하고 있어 비상보적 (off-target) 염기서열에 결합할 가능성이 낮습니다. TrueCut HiFi Cas9 단백질은 off-target effect에 특별히 민감한 응용 분야에 적합합니다.
  • 향상된 특이성 - 표준, 일차, 줄기 및 면역 세포를 포함한 다양한 세포 유형에서 off-target effect를 크게 줄여줍니다.
  • 높은 편집 효율 - TrueCut Cas9 v2(wild-type)에 비해 높은 on-target 편집 효율을 유지합니다.
  • 고품질 - ISO 13485 인증 품질 관리 시스템으로 제조됩니다.
TrueCut HiFi Cas9 단백질 샘플 데이터
TrueCut HiFi Cas9 단백질의 충실도(특이성 또는 타겟 이탈 효과 최소화) 및 편집 효율(타겟 적중 편집의 백분율)을 TrueCut Cas9 단백질 v2 및 경쟁사의 고충실도 Cas9와 비교하여 평가하였습니다.   TrueCut HiFi Cas9는 측정 가능한 타겟 이탈 편집을 줄여주는 우수한 성능을 입증했습니다.
문제가 있는 유전자 자리 및 문제가 없는 유전자 자리의 예를 포함한 자세한 데이터는 당사의 애플리케이션 노트를 참조하십시오.
Superior off-target performance with TrueCut HiFi Cas9 compared to competition
Scatter plot and bar graph depicting off-target effects in primary T cells transfected with wt-Cas9, high-fidelity Cas9 from another supplier, or TrueCut HiFi Cas9 protein
그림 5. TrueCut HiFi Cas9 단백질은 인간 일차 T 세포에서 우수한 타겟 이탈 프로파일 입증. 21개의 gRNA를 Neon 형질 주입 시스템을 사용하여 야생형 TrueCut Cas9 단백질 v2, TrueCut HiFi Cas9 단백질 및 다른 공급업체의 HiFi Cas9로 형질 주입하였습니다. Target-enriched GUIDE-Seq(TEG-Seq), 즉 Ion Torrent-adapted NGS 분석법이 타겟 이탈 검출을 위해 사용되었습니다. (A) 빨간색 점은 100%로 정규화된 타겟 적중 이벤트입니다. 회색 점은 각 타겟 이탈 이벤트의 위험 확률을 나타내는 해당 타겟 이탈 대 타겟 적중 비율 대비 플롯팅된 타겟 이탈 이벤트입니다. (B) 막대는 타겟 이탈/타겟 적중 비율 레벨에 따른 타겟 이탈 편집 횟수 및 심각도를 나타냅니다. TrueCut Cas9 단백질 v2 및 경쟁사의 HiFi Cas9와 비교하여 TrueCut HiFi Cas9 단백질은 모든 심각도 레벨에서 타겟 이탈 효과를 훨씬 더 적게 생성하였습니다.
동일한 실험에서 TrueCut HiFi Cas9의 타겟 적중 편집 효율은 경쟁사의 고충실도 Cas9에서 관찰된 것과 동등하거나 그 이상의 결과를 달성했으며 타겟 이탈 효과를 훨씬 더 적게 생성합니다.
Bar graph comparing on-target indel and HDR activity among wild-type Cas9, another supplier’s high-fidelity Cas9 protein, and TrueCut HiFi Cas9 Protein
그림 6. TrueCut HiFi Cas9 단백질은 인간 일차 T 세포에서 >80%의 타겟 적중 편집 효율 유지. 타겟 이탈 편집 횟수가 가장 적은 11개 gRNA의 하위 집합을 사용하여 indel 및 상동성 지정 복구(homology-directed repairs, HDR)를 비롯한 T 세포의 타겟 적중 활성을 평가했습니다. Ion Torrent NGS 기반 목적 증폭 산물의 염기서열 분석이 스크리닝에 사용되었습니다. TrueCut Cas9 단백질 v2에 대해 100%로 표준화된 TrueCut HiFi Cas9 단백질은 indel 및 HDR에 대해 각각 84% 및 88% 편집 효율을 달성했습니다.
유도 만능 줄기 세포(iPSC)에서, TrueCut HiFi Cas9는 off-target effect을 줄이고 wt-Cas9와 경쟁사의 high-fidelity Cas9 대비 off-target 편집과 off/on 비율이 더 낮았습니다. 이와 동시에 TrueCut HiFi Cas9 단백질은 테스트된 모든 gRNA를 통해 높은 타겟 적중 편집 활성을 유지했습니다.
A
Better specificity in iPSCs with TrueCut HiFi Cas9 compared to competition
B
TrueCut HiFi Cas9 maintained higher on-target editing efficiency in human iPSCs compared to competition
그림 7. TrueCut HiFi Cas9 단백질은 iPSC에서 높은 타겟 적중 편집 효율을 유지하면서 우수한 타겟 이탈 프로파일 제공.(A) 막대 그래프는 타겟 이탈이 검출된 3개의 유전자에 대한 on/off-target RPM을 보여줍니다. TrueCut HiFi Cas9는 wt-Cas9와 경쟁사의 high-fidelity Cas9 대비 높은 정확도와 동등한 타겟 적중 효율을 달성하였습니다. (B) BCL11A 및 HBB1 모두에 대해 TrueCut HiFi Cas9 단백질이 달성한 성공적인 indel 및 HDR의 비율은 wild-type TrueCut Cas9 단백질 v2 및 경쟁사의 HiFi Cas9 모두에 필적했습니다.
세포 치료 목적의 Gibco CTS TrueCut Cas9 단백질
임상 환경으로 전환하기 위한 중개 연구에서 고품질의 세포 치료 보조 물질 및 문서화가 중요합니다. Gibco 세포 치료 시스템(CTS) TrueCut Cas9 단백질은 세포 치료 개발을 지원하기 위해 엄격한 사양에 따라 설계 및 제조되었습니다.
CTS TrueCut Cas9 단백질에 대해 자세히 알아보기
연구용 Cas9 단백질 주문하기
여기서 Cas9 단백질을 주문하거나 당사의 TrueDesign Genome Editor를 사용하여 전체 유전자 편집 실험을 위한 재료를 설계하고 주문하십시오. 
TrueCut Cas9 단백질 v2
TrueCut HiFi Cas9 단백질
이 페이지에 언급된 제품의 용도는 다양합니다. 구체적인 용도 설명은 제품 라벨을 참고하십시오.